Learn More
Thermo Scientific™ Agarose avec protéine A/G Pierce™
Product Code. 11826784 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
3 mL
15 mL
missing translation for 'unitSize':
15mL
3mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
11826784 3 mL 3mL
11836784 15 mL 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11826784 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 20421
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Purification des anticorps (IgG) par affinité avec agarose Protéine A/G recombinante polyvalent, disponible en flacons, colonnes à centrifuger, plaques de filtration et kits complets de purification.
L’agarose Thermo Scientific™ Pierce Protéine A/G est une résine polyvalente ultraperformante pour la purification des anticorps par affinité. Elle se présente en microbilles d’agarose en flacon, de colonnes à centrifuger préremplies, de cartouches de chromatographie et de kits complets de purification des IgG.
L’agarose Pierce Protéine A/G permet de lier pratiquement tous les IgG isotypes et de toutes les espèces de mammifères issus de sérum, d’un liquide d’ascite, de surnageant de culture cellulaire et d’autres échantillons d’anticorps, permettant ainsi une purification efficace des anticorps. Étant donné que la protéine A/G combine à la fois les domaines de liaison des immunoglobulines de la protéine A et de la protéine G, la résine est efficace pour la purification par affinité des anticorps IgG provenant d’une large gamme d’espèces mammifères hôtes.
L’agarose avec protéine A/G Pierce est composée de protéines de fusion recombinante de protéines A/G ayant été immobilisées par liaison covalente sur des microbilles d’agarose réticulée à 6 % de haute qualité (CL-6B). Cette variété novatrice de résine fournit la combinaison la plus polyvalente des caractéristiques chromatographiques et permet une purification à haut rendement et de haute pureté pour les IgG entières provenant d’échantillons de sérum de mammifères. Les propriétés physiques et chimiques des billes d’agarose conviennent à de nombreux systèmes de purification par affinité. En conséquence, l’agarose avec protéine A/G Pierce se présente sous plusieurs formats de conditionnement pratiques : pâtes de résine en flacon, trois tailles de colonnes à centrifuger, kits complets de purification, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC et plaques de filtration 96 puits.
Points clés :
  • Protéine A/G – la protéine de fusion recombinante immobilisée des domaines de liaison aux anticorps de la protéine A et de la protéine G permet la purification d’IgG polyclonale à partir de presque n’importe quelle espèce mammifère
  • Résine d’agarose – le support est de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B), la résine la plus populaire pour les méthodes de purification par affinité de protéines
  • Inerte et stable : une méthode de fabrication de pointe immobilise la protéine A/G par des liaisons covalentes résistantes à la lixiviation et non chargées, générant des liaisons non spécifiques faibles et permettant plusieurs utilisations sans baisse de rendement
  • Capacité standard – l’agarose avec protéine A/G Pierce possède une charge normale de protéine A/G immobilisée, offrant une capacité de liaison supérieure à celle de la résine à 7 mg d’IgG humaine par ml
  • Plusieurs formats – pâtes de résine en bouteille, colonnes prêtes à la centrifugation, kits de purification complets et deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC
Propriétés de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B) :
  • Stabilité du pH : 2 à 14 (court terme) ; 3 à 13 (long terme)
  • Taille moyenne des particules : 45 à 165 microns
  • Limite d’exclusion : 10 000 à 4 000 000 daltons
  • Débit volumétrique maximal : environ 1 ml/minute (pour une colonne de 1 cm de diamètre)
  • Vitesse linéaire maximale : 30 cm/heure
  • Pression maximale : moins de 25 psi (1,5 bar), définie comme la chute de pression maximale dans une colonne que la résine peut supporter (remarque : Il est possible que la pression manométrique indiquée sur un appareil de chromatographie en phase liquide mesure la pression totale du système plutôt que la chute de pression dans la colonne.)
Formats disponibles :
  • Pâtes de résine : Flacons de 3 ml et 15 ml
  • Colonnes à centrifuger : colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml, 5 ml
  • Kits de purification : kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
  • Cartouches de chromatographie : compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
  • En vrac et personnalisé : indiquez-nous vos besoins en agarose avec Protéine A/G Pierce en vrac
Comprend :
Les kits de purification contiennent des colonnes à centrifuger à la protéine A/G, du tampon de liaison, du tampon d’élution et du tampon de neutralisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Agarose
Gamme de produits Pierce
Type de colonne Résine d’agarose, affinité
Format Flacon
Phase stationnaire Protéine A/G
Cible de purification Anticorps IgG
Contenu et stockage Dès réception, stocker le produit à 4°C. Le produit est livré avec un bloc de glace humide.
Quantité 3 mL