Learn More
Pierce™ Pierce™ Protein A/G Magnetic Agarose Beads
Code produit 15686144 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 ml
20 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15686144 4 ml 1mL
15696144 20 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15686144 Fournisseur Pierce™ Code fournisseur 78609
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les billes d’agarose magnétique de protéine A/G Thermo Scientific™ Pierce™ offrent une méthode rapide et pratique pour la purification des immunoglobulines à partir de sérum, de surnageant de culture cellulaire ou d’ascites
Caractéristiques du produit :
Notre protéine A/G recombinante se lie à toutes les sous-classes d’IgG humaines, ce qui en fait le choix idéal pour la purification d’anticorps IgG polyclonaux ou monoclonaux dont les identités de sous-classe n’ont pas été déterminées. En outre, elle se lie aux IgA, IgE, IgM et (dans une moindre mesure) aux IgD. La protéine A/G se lie bien à toutes les sous-classes d’IgG de souris mais ne se lie pas aux IgA, IgM ou à l’albumine sérique de souris. Cela fait de la protéine A/G un excellent outil pour la purification et la détection des anticorps monoclonaux de souris des sous-classes d’IgG, sans interférence des IgA, IgM et de l’albumine sérique murine. Les sous-classes individuelles de monoclonaux de souris sont susceptibles d’avoir une affinité plus forte avec la protéine A/G chimérique qu’avec la protéine A ou la protéine G.
  • Protéine A/G – la protéine de fusion recombinante immobilisée des domaines de liaison aux anticorps de la protéine A et de la protéine G permet la purification des IgG de la majorité des espèces de mammifères
  • Haute capacité—volume suffisant pour les procédures de purification de routine et exigeantes
  • Faible liaison non spécifique—un protocole de purification optimisé permet une  meilleure purification de l’IgG
  • Flexibilité—commodité des domaines de liaison aux IgG de la protéine A et de la protéine G sur une seule microbille
  • Compatibilité— les microbilles sont compatibles avec les applications manuelles et automatisées
  • Inerte et stable—une méthode de fabrication supérieure immobilise la protéine A/G par des liaisons covalentes résistantes à la lixiviation
Applications :
  • Purification et isolement des protéines
  • Purification des protéines à haut débit à l’aide d’un processeur de particules magnétiques automatisé
Molécule cible : IgG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 mL
Concentration Slurry: 25%
Contenu et stockage 1 ml de résine stabilisée. 4 ml fournis sous forme de suspension v/v à 25 % dans une solution saline tamponnée au phosphate, 0,01 % de détergent Tween-20, 0,05 % d’azoture de sodium.
Conserver entre 2 et 8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Granulométrie 25 to 30 μm
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 4 ml
Forme protéique Recombinant
Type Microbilles magnétiques d’agarose
Phase stationnaire Protéine A / G
Format Flacon
Capacité (métrique) 4 mL