Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G UltraLink™ Resin
Code produit 11859400 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
10 mL
Conditionnement:
10mL
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11859400 10 mL 10mL
10679044 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11859400 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 53133
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Support polyacrylamide extrêmement durable avec protéine A/G recombinante immobilisée pour différentes méthodes de purification des IgG.
La résine Thermo Scientific™ Pierce UltraLink Protéine A/G est un support de microbilles polyacrylamide extrêmement durable sur lequel la protéine A/G recombinante a été immobilisée pour une utilisation avec les méthodes de purification des IgG.
La résine UltraLink Protéine A/G est utilisée pour lier et purifier les IgG par écoulement gravitaire, sur colonne à centrifuger ou par chromatographie moyenne pression. La protéine A/G est une protéine de fusion recombinante constituée de domaines de liaison aux anticorps de la protéine A et de la protéine G, permettant la purification des anticorps à partir d’échantillons de sérum de différentes espèces.
La résine UltraLink est un support polyacrylamide activé en azlactone qui est hydrophile, sans charge, de haute capacité, hautement réticulé et poreux. Ce support est particulièrement utile pour les techniques à moyenne pression, pour de grandes quantités d’échantillons nécessitant une technique à haut débit (FPLC) et pour les applications à grande échelle. Contrairement aux supports de microbilles d’agarose standard, le support UltraLink ne s’écrase pas et ne s’affaisse pas lorsqu’il est soumis à des débits élevés entraînant des pressions supérieures à 25 psi.
Points clés :
  • Protéine A/G immobilisée : lie spécifiquement les IgG de plusieurs espèces de mammifères, en particulier la plupart des sous-types d’IgG humaine et de lapin
  • Capacité standard – la charge de la protéine A/G immobilisée fournit une capacité de liaison d’environ 20 mg d’IgG humaine par millilitre de résine
  • Résine UltraLink – le support à base d’acrylamide offre une alternative aux supports à microbilles d’agarose réticulés pour les applications à pression moyenne
Propriétés de la résine UltraLink Thermo Scientific :
  • Stabilité du pH : 1 à 13
  • Taille moyenne des particules : 50 à 80 microns
  • Limite d’exclusion : supérieure à 2 000 000 daltons
  • Surface moyenne : supérieure à 250 m2 par gramme de microbilles
  • Volume moyen de pores : supérieur à 1,2 ml par gramme de microbilles (> 60 % du volume de microbilles)
  • Porosité : 500 à 1 000 angströms (50 à 100 nm)
  • Vitesse linéaire maximale : 3000cm/heure
  • Pression maximale : 100 psi (6,9 bar), définie comme la chute de pression maximale dans une colonne que la résine peut supporter (remarque : Il est possible que la pression manométrique indiquée sur un appareil de chromatographie en phase liquide mesure la pression totale du système plutôt que la chute de pression dans la colonne.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Résine
Gamme de produits Pierce, UltraLink
Type de colonne Résine UltraLink™, affinité
Format Flacon
Phase stationnaire Protéine A/G
Cible de purification Anticorps IgG
Contenu et stockage Dès réception, réfrigérer la résine à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Quantité 10 mL