Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A IgG Binding Buffer
Code produit 10751965 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
3,75 L
Conditionnement:
1L
3.75L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10751965 3,75 L 3.75L
10763495 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 10751965 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21007
Faites avancer la science avec 3 produits au prix de 2
Utilisez le code promo 27970
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Offre une purification d’anticorps à haut rendement et sans dénaturation à l’aide de supports de purification d’affinité d’IgG avec ces solutions tampon douces.
Les tampons de liaison et d’élution d’IgG Thermo Scientific™ Pierce assurent une purification d’anticorps non dénaturante et à haut rendement avec des supports de purification par affinité d’IgG, tels que des microbilles d’agarose couplées à de la protéine A et de la protéine G.
Ces produits comportent des tampons de liaison d’IgG spécifiques pour chaque protéine de liaison d’immunoglobuline (Protéines A, G, et A/G). Le tampon d’élution d’IgG Pierce permet une dissociation et une élution performantes d’anticorps issus des trois protéines de liaison à l’IgG, dont la protéine L. Ce tampon d’élution à faible pH est également performant pour la plupart des systèmes de purification par affinité d’anticorps-antigène ou de protéine-protéine.
Le système de tampon d’élution et de liaison Ag/Ab doux utilise des conditions quasi-neutres, à forte salinité pour l’élution, permettant d’éluer même les anticorps (ou d’autres protéines) sensibles et labiles d’un système par affinité sans dénaturation et inactivation. Le tampon de liaison sans phosphate de ce système est un substitut nécessaire du tampon de liaison de la protéine A (pH 8), précipité avec le tampon d’élution Ag/Ab doux.
Enfin, le tampon d’élution modérée des IgG1 de souris, lorsqu’il est combiné à la résine de la protéine A, permet la séparation et l’élution sélectives de la sous-classe IgG1 des IgG de souris liées.
Points clés :
  • Tampons à trois liaisons optimisés : pour la protéine A, la protéine G ou la protéine A/G
  • Deux options pour les tampons d’élution : tampon acide (pH de 2,8) ou tampon de force ionique élevée (quasi-neutre)
  • Système spécial pour l’IgG1 de souris : élution sélective en deux étapes à partir d’agarose de protéine A.
Caractéristiques :
  • Tampon de liaison d’IgG-protéine A : pH de 8,0 ; à base de phosphate ; contient du glycérol et de l’EDTA
  • Tampon de liaison d’IgG-protéine A / G : pH de 8,0 ; à base de phosphate ; contient de l’EDTA
  • Tampon de liaison d’IgG-protéine G : pH de 5,0 ; contient de l’azoture de sodium à 0,02 %
  • Tampon d’élution d’IgG : pH de 2,8 ; à base d’amine
  • Tampon de liaison d’Ag-Ab doux : pH de 8,0 ; sans phosphate ; contient de l’azoture de sodium à 0,05 %
  • Tampon d’élution d’Ag-Ab doux : pH de 6,6 ; force ionique élevée
  • Tampon de liaison d’IgG1 de souris modéré : pH de 6,0 ; contient de l’azoture de sodium à 0,02 %
Comprend :
Les kits contiennent des tampons d’élution et de liaison
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de liaison
pH 8
Forme physique Liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 3,75 L