Learn More
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiques-protéine A Pierce™
Code produit 13494219 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13494219 1 ml 1mL
13404229 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13494219 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88845
Effectuez des méthodes de purification d’anticorps et d’immunoprécipitation à l’aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotiques avec ces particules d’affinité à haute capacité et à haut débit.
Appliquez des méthodes d'immunoprécipitation et de purification d'anticorps à l'aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotiques avec des microbilles magnétiques de protéine A Pierce Thermo Scientific™, des particules d'affinité grande capacité et haut débit.
Informations complémentaires et commande en ligne
La protéine A recombinante, fixée par liaison covalente sur une surface de microbilles magnétiques immobilisées, peut lier des anticorps issus de différentes espèces et permet de réaliser une purification d’anticorps à partir d’extraits bruts. Les dosages par immunoprécipitation réalisés à l’aide de microbilles revêtues de protéines A permettent d’obtenir un rendement élevé d’antigène cible et engendrent un faible bruit de fond. Grâce aux agents de réticulation, vous pouvez immobiliser un anticorps sur une particule magnétique et éviter une contamination par les IgG dans les expériences d’immunoprécipitation et de co-immunoprécipitation. Les microbilles magnétiques-protéine A Pierce peuvent être utilisées manuellement avec un portoir magnétique ou sur des plates-formes automatisées, telles que les instruments Thermo Scientific™ KingFisher, pour des procédés haut débit.
Points clés :
  • Extrêmement efficace – rendement équivalent ou supérieur d’antigènes cibles par immunoprécipitation comparé aux microbilles magnétiques proposées par d’autres fournisseurs
  • Faible liaison non spécifique – ces billes stables, prébloquées offrent des produits avec un degré élevé de purification (par ex., l’antigène élué dans l’IP avec anticorps est dépourvu de protéines contaminantes issues d’un lysat cellulaire complexe)
  • Constance – microbilles magnétiques qui éliminent la perte due aux résines et permettent une séparation plus efficace que les méthodes d’immunoprécipitation traditionnelles qui utilisent uniquement la centrifugation
  • Polyvalent – microbilles compatibles avec les procédés manuels ou automatisés (par ex., instruments Thermo Scientific™ KingFisher)
Recommandées dans les cas suivants :
  • Expériences IP et Co-IP
  • Purification des anticorps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 mL
Concentration Slurry: 10mg/mL, 1% solids
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C. Produit livré avec un bloc de glace.
Granulométrie 1 μm
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 1 ml
Forme protéique Recombinant
Cible Anticorps
Type Microbille magnétique
Type de ligand Protéine A