Learn More
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiques de protéine A/G Pierce™
Code produit 11814544 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11814544 5 ml 5mL
11844554 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 11814544 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00€
    826.65€ / 5mL
    Économisez 193.35€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Immunoprécipité ou anticorps purifiés par affinité (IgG) à l’aide de particules magnétiques revêtues de protéine A/G pour la séparation magnétique manuelle ou robotique.
Les microbilles magnétiques de protéines A/G Thermo Scientific™ Pierce sont des particules d’affinité de haute performance pour les méthodes de purification et d’immunoprécipitation des anticorps à l’aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotiques.
Ces billes magnétiques sont revêtues de la protéine A/G génétiquement conçue Pierce, une protéine hybride recombinante qui combine les domaines de liaison IgG aussi bien de la protéine A que de la protéine G. Cela permet la capture d’anticorps à partir d’une gamme plus étendue d’espèces et d’isotypes qu’avec l’une ou l’autre protéine seule. Avec notre chimie de réticulation, vous pouvez immobiliser un anticorps sur la particule magnétique et empêcher la contamination IgG dans votre échantillon immunoprécipité. Ces microbilles peuvent être utilisées aussi bien manuellement avec un support magnétique qu’avec des plateformes automatisées telles que les instruments Thermo Scientific KingFisher™.
Points clés :
  • Grande capacité – capacité de liaison pratiquement quatre fois supérieure à celle des microbilles magnétiques classiques des autres fournisseurs, ce qui permet d’utiliser de plus petites quantités pour les expériences
  • Faible liaison non spécifique – ces microbilles stables, pré-bloquées offrent des produits de purification propres (par ex., l’antigène élué dans l’IP avec anticorps est dépourvu de protéines contaminantes issues de la matrice complexe d’IP)
  • Souplesse – praticité des domaines de liaison IgG aussi bien de la protéine A que de la protéine G sur une microbille
  • Compatibilité - les microbilles sont compatibles avec les applications manuelles et automatisées (p. ex., les instruments Thermo Scientific KingFisher)
  • Dosages constants – les microbilles magnétiques éliminent la perte de résine et assurent une séparation plus efficace des solutions que les méthodes IP classiques qui utilisent uniquement des microtubes à centrifuger
Propriétés des microbilles magnétiques de protéines A/G Pierce Thermo Scientific :
  • Composition : Microbilles polymériques revêtues de magnétite bloquées et revêtues de manière covalente d’une monocouche de protéine A/G recombinante
  • Diamètre : 1 μm
  • Concentration : 10 mg/ml
  • Capacité de liaison : 55-85 μg d’IgG de lapin par mg de particules magnétiques
Matériel nécessaire :
Instrument Thermo Scientific KingFisher 96 ou KingFisher Flex ou tout autre dispositif de séparation magnétique
Recommandées dans les cas suivants :
Expériences IP et Co-IP (voir kit complet) ; Immunoprécipitation pour analyse dans des conditions non réductrices ; purification d’anticorps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 mL
Concentration Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C. Produit livré avec un bloc de glace.
Granulométrie 1 μm
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 5 ml
Forme protéique Recombinant
Cible Anticorps
Type Microbille magnétique
Type de ligand Protéine A/G