Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Concentrateurs de protéines PES, seuil de coupure de 10 kDa, 0,5 –× 100 mL
Code produit 15522953 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 concentrateurs
2 x 10 concentrateurs
24 concentrateurs
25 concentrateurs
2 x 10 concentrateurs
4 concentrateurs
Volume d’échantillon:
100 à 500 μl
2 à 6 ml
20 à 100 ml
2–6 ml
5 à 20 ml
5 à 20 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 réactions
100 ML
2 pièces
20mL
24 tests
25 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Volume d’échantillon unitSize
15522953 10 concentrateurs 2 à 6 ml 10 réactions
11355402 25 concentrateurs 100 à 500 μl 25 pièces
15432284 24 concentrateurs 2 à 6 ml 24 tests
15543340 10 concentrateurs 5 à 20 ml 20mL
15478924 24 concentrateurs 5 à 20 ml 1 pièce
15451035 4 concentrateurs 20 à 100 ml 100 ML
16391954 2 x 10 concentrateurs 5 à 20 ml 2 pièces
16351954 2 x 10 concentrateurs 2–6 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15522953 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88516
Thermo Scientific Pierce Les concentrateurs de protéines PES sont des appareils centrifuges faciles à utiliser qui permettent un traitement rapide et une excellente récupération des protéines avec des valeurs MWCO de 10K, disponibles dans des volumes d'échantillon –de 0,5 à 100 mL.
Concentrer rapidement les protéines et les échantillons biologiques avec Thermo Scientific Pierce les concentrations de protéines en PES (polyéthersulfone), qui sont des dispositifs de centrifugation à Ultrafiltration jetables qui permettent une récupération rapide des échantillons et une durée de traitement courte. Ces colonnes de concentrateur peuvent être utilisées avec un équipement de microcentrifugeuse standard et des échantillons peuvent être prélevés sans avoir besoin d’inverser la rotation. Les échantillons peuvent être concentrés avec ou sans dessalage. Ces concentrateurs ont un seuil de rétention des molécules de 10 000 et peuvent être utilisés pour traiter des volumes de 0,5 à 100 ml.
Pour les protéines et autres échantillons biologiques, tels que les acides nucléiques, avec un seuil de rétention des molécules de 10 000, les concentrateurs de protéines en PES de Pierce offrent une concentration rapide des protéines, une excellente récupération des échantillons et une compatibilité avec les instruments. Ces dispositifs centrifuges sont dotés d’une membrane en polyéthersulfone (PES) à haut débit pour la concentration, le dessalage et l’échange de tampons d’échantillons biologiques. Ces concentrateurs sont dotés d’un seuil de rétention des molécules de 10 000 et peuvent être utilisés pour le traitement de volumes d’échantillons allant de 0,5 à 100 ml.
Caractéristiques des concentrateurs de protéines en PES à seuil de rétention des molécules de 10 000 :
Concentration protéique rapide—une concentration de l’échantillon de 10 à 30 fois peut être obtenue en 10 minutes ou moins avec le concentrateur de 0,5 ml et en 15 minutes ou moins avec les autres concentrateurs de quantité
Excellente récupération protéique—la récupération protéique type est de >90 % (lorsque la masse des protéines de l’échantillon est au moins deux fois supérieure à celle du seuil de rétention des molécules)
Compatibilité des instruments—une microcentrifugeuse standard avec rotors pivotants (sauf 88513) ou à angle fixe peut être utilisée ; recueillez et récupérez l’échantillon sans centrifuger
Polyvalent—une manière simple pour réaliser la concentration d’échantillons, la diafiltration ou l’échange de tampon d’échantillons biologiques
Pour une identification facile, la valeur du seuil de rétention des molécules est gravée sur le côté de chaque dispositif. Pour faciliter l’ajout et la récupération d’échantillons, une fenêtre transparente avec graduations se trouve sur le côté de chaque dispositif permettant la détermination visuelle du volume rétentat. La conception verticale de la membrane permet des débits élevés, une faible liaison non spécifique et une agrégation protéique négligeable sur la membrane, et elle offre des résultats fiables et cohérents pour le traitement de volumes d’échantillon compris entre 0,5 et 100 ml. La récupération protéique type est de 90 %, lorsque la masse des protéines de l’échantillon est au moins deux fois supérieure à celle du seuil de rétention des molécules de l’instrument utilisé. Par exemple, lorsque vous utilisez des échantillons d’IgG (poids moléculaire ∼150 kDa), utilisez les concentrateurs à seuil de rétention des molécules de 3 000, 10 000, 30 000 ou 50 000. Des concentrations finales d’échantillons de 10 à 30 fois peuvent être obtenues en 10 minutes avec les concentrateurs de 0,5 ml et en 15 minutes avec les autres tailles de concentrateurs.
Applications des concentrateurs de protéines en PES
• Concentration protéique de milieux de culture tissulaire, d’antisérum ou de préparations d’anticorps monoclonaux
• Concentration des pics protéiques après chromatographie sur perméation au gel
• Enlèvement du marquage non incorporé après réactions de modification protéique
• Concentration et dessalage/échange de tampon après l’élution de protéines à partir de l’échange d’ions
• Séparation des molécules de différentes dimensions
Les concentrateurs de protéines en PES Pierce contiennent une membrane évaluée pour le maintien des molécules présentant un poids moléculaire au moins deux fois supérieur à la valeur du seuil de rétention des molécules de la membrane en PES à l’intérieur du dispositif. Une récupération réduite peut avoir lieu lors de l’utilisation d’un concentrateur possédant des molécules plus petites que la masse recommandée. La récupération des protéines varie en fonction de la protéine spécifique de l’échantillon et de sa concentration de départ.
Le volume d’arrêt pour les concentrateurs de 0,5 ml, 2 à 6 ml, 5 à 20 ml et 20 et 100 ml est d’environ 15 µl, 30 µl, 50 µl et 350 µl, respectivement.
Pour obtenir une récupération de >90 % des protéines avec les concentrateurs de 0,5 ml, la concentration minimale de l’échantillon de protéines doit être de 0,05 mg/ml. Pour tous les autres concentrateurs, la concentration minimale de l’échantillon de protéines doit être de 0,1 mg/ml.
Centrifugeuses et vitesses optimales
Les concentrateurs de 0,5 ml peuvent être utilisés efficacement à une force centrifuge maximale de 15 000 × g en utilisant uniquement une centrifugeuse à angle fixe.
Pour les concentrateurs de 2 à 6 ml, on peut utiliser des modèles de centrifugeuse à nacelle mobile ou à angle fixe. Les centrifugeuses à nacelle mobile capables de générer 2 000 à 4 000 × g et une force centrifuge maximale de 4 000 × g sont recommandées. Pour les centrifugeuses à angle fixe, il est recommandé d’utiliser des modèles capables de générer 5 000 à 10 000 × g et une force centrifuge maximale de 8 000 × g.
Pour les concentrateurs de volume de 5 à 20 ml, on peut utiliser des modèles de centrifugeuse à nacelle mobile ou à angle fixe. Les centrifugeuses à nacelle mobile capables de générer 2 000 à 5 000 × g et une force centrifuge maximale de 4 000 × g sont recommandées. Pour les centrifugeuses à angle fixe, les modèles capables de générer 5 000 à 8 000 × g et une force centrifuge maximale de 6 000 × g sont recommandés.
Pour les concentrateurs de 20 à 100 ml, seules les centrifugeuses à nacelle mobile capables de générer 1 000 à 2 000 × g sont recommandées. Utilisez une force centrifuge maximale de 2 000 × g pour les concentrateurs de 20 à 100 ml. Les concentrateurs ne sont pas recommandés pour une utilisation dans les rotors à angle fixe.
La force centrifuge, la température et le volume, la concentration et la viscosité de l’échantillon affectent la vitesse de filtration et nécessitent une optimisation du temps pour chaque application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Description Concentrateur de protéines en PES Pierce™, seuil de rétention des molécules de 10 000, 2 à 6 ml
Jetable Oui
Matériau (membrane) PES
MWCO 10 kDa
Volume d’échantillon 2 à 6 ml
Gamme de produits Pierce
Cible de purification Protéine
Quantité 10 concentrateurs
Conditions d’expédition Température ambiante
Type Filtre