Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Concentrateurs de protéines PES, seuil de coupure de 10 kDa, 0,5 –× 100 mL
Code produit 15543340 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 concentrateurs
2 x 10 concentrateurs
24 concentrateurs
25 concentrateurs
4 concentrateurs
Volume d’échantillon:
100 à 500 μl
2 à 6 ml
20 à 100 ml
2–6 ml
5 à 20 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 réactions
100 ML
2 pièces
20mL
24 tests
25 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Volume d’échantillon Conditionnement
15543340 10 concentrateurs 5 à 20 ml 20mL
11355402 25 concentrateurs 100 à 500 μl 25 pièces
15522953 10 concentrateurs 2 à 6 ml 10 réactions
15432284 24 concentrateurs 2 à 6 ml 24 tests
15478924 24 concentrateurs 5 à 20 ml 1 pièce
15451035 4 concentrateurs 20 à 100 ml 100 ML
16391954 2 x 10 concentrateurs 5 à 20 ml 2 pièces
16351954 2 x 10 concentrateurs 2–6 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15543340 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    163.65€ / 10 pièces
    Économisez 16.35€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermo Scientific Pierce Les concentrateurs de protéines PES sont des appareils centrifuges faciles à utiliser qui permettent un traitement rapide et une excellente récupération des protéines avec des valeurs MWCO de 10K, disponibles dans des volumes d'échantillon –de 0,5 à 100 mL.
Concentrer rapidement les protéines et les échantillons biologiques avec Thermo Scientific Pierce les concentrations de protéines en PES (polyéthersulfone), qui sont des dispositifs de centrifugation à Ultrafiltration jetables qui permettent une récupération rapide des échantillons et une durée de traitement courte. Ces colonnes de concentrateur peuvent être utilisées avec un équipement de microcentrifugeuse standard et des échantillons peuvent être prélevés sans avoir besoin d’inverser la rotation. Les échantillons peuvent être concentrés avec ou sans dessalage. Ces concentrateurs ont un seuil de rétention des molécules de 10 000 et peuvent être utilisés pour traiter des volumes de 0,5 à 100 ml.
Pour les protéines et autres échantillons biologiques, tels que les acides nucléiques, avec un seuil de rétention des molécules de 10 000, les concentrateurs de protéines en PES de Pierce offrent une concentration rapide des protéines, une excellente récupération des échantillons et une compatibilité avec les instruments. Ces dispositifs centrifuges sont dotés d’une membrane en polyéthersulfone (PES) à haut débit pour la concentration, le dessalage et l’échange de tampons d’échantillons biologiques. Ces concentrateurs ont un seuil de coupure moléculaire (MWCO) de 10 kDa et peuvent être utilisés pour traiter des volumes d'échantillons de 0,5 à 100 mL.
Les concentrateurs de protéines PES de 10 kDa présentent les caractéristiques suivantes :
• Une concentration rapide des protéines ( —de 10 à 30 fois) peut être obtenue en 10 minutes ou moins avec le concentrateur de 0,5 mL et en 15 minutes ou moins avec les autres concentrateurs.
•Excellente récupération des protéines, récupération typique des protéines— > 90 % (lorsque la masse de l'échantillon est au moins deux fois supérieure à la limite de coupure moléculaire indiquée)
•Compatibilité avec l'instrument : une —microcentrifugeuse standard à rotor oscillant (sauf 88513) ou à rotor fixe peut être utilisée ; l'échantillon peut être prélevé et récupéré sans centrifugation inversée.
•Polyvalent, il permet de réaliser facilement —la concentration d'échantillons, la diafiltration ou l'échange de tampon d'échantillons
biologiques. Pour une identification facile, la valeur MWCO est gravée sur le côté de chaque appareil. Pour faciliter l’ajout et la récupération d’échantillons, une fenêtre transparente avec graduations se trouve sur le côté de chaque dispositif permettant la détermination visuelle du volume rétentat. La conception verticale de la membrane permet des débits élevés, une faible liaison non spécifique et une agrégation protéique négligeable sur la membrane, et elle offre des résultats fiables et cohérents pour le traitement de volumes d’échantillon compris entre 0,5 et 100 ml. La récupération protéique type est de 90 %, lorsque la masse des protéines de l’échantillon est au moins deux fois supérieure à celle du seuil de rétention des molécules de l’instrument utilisé. Par exemple, lors de la concentration d'IgG (MW ∼ Pour les échantillons de 150 KDa, utilisez les concentrateurs MWCO 3K, 10K, 30K ou 50K. Des concentrations finales d'échantillon de 10 à 30 fois peuvent être obtenues en 10 minutes avec les concentrateurs de 0,5 mL et en 15 minutes avec les autres tailles de concentrateurs.
Applications des concentrateurs de protéines PES
• Concentration protéique des milieux de culture tissulaire, des antisérums ou des préparations d'anticorps monoclonaux
• Concentration des pics protéiques après chromatographie d'exclusion stérique
• Élimination du marqueur non incorporé suite aux réactions de modification des protéines
• Concentration et dessalage/échange de tampon après élution des protéines par échange d'ions
• Séparation de molécules de tailles différentes Les concentrateurs
de protéines Pierce Les dispositifs centrifuges PES contiennent une membrane conçue pour retenir les molécules dont le poids moléculaire est au moins deux fois supérieur au seuil de coupure moléculaire (MWCO) de la membrane PES à l'intérieur du dispositif. Une récupération réduite peut avoir lieu lors de l’utilisation d’un concentrateur possédant des molécules plus petites que la masse recommandée. Le taux de récupération des protéines variera en fonction de la protéine spécifique présente dans l'échantillon et de sa concentration initiale.
Le volume mort des concentrateurs de –0,5 mL, 2,6 mL, –5,20 mL et 20,100 mL –est d'environ 15 mL.μL, 30 μL, 50 μL et 350 μL, respectivement.
Pour atteindre > Avec les concentrateurs de 0,5 mL, la récupération de protéines atteint 90 %, la concentration minimale de l'échantillon de protéines doit être de 0,05 mg/mL. Pour tous les autres concentrateurs, la concentration minimale de protéines de l'échantillon doit être de 0,1 mg/mL.
Centrifugations et vitesses optimales
Les concentrateurs de 0,5 mL peuvent être utilisés efficacement à une force centrifuge maximale de 15 000 tr/min. × g, en utilisant uniquement une centrifugeuse à angle fixe.
Pour les concentrateurs de 2 à 6 mL, on peut utiliser des modèles de centrifugeuses à godets oscillants ou à angle fixe. Centrifugeuses à godets oscillants capables de générer 2 000 – 4 000 × g et une force centrifuge maximale de 4 000 × g sont recommandés. Avec des centrifugeuses à angle fixe, des modèles capables de générer 5 000 – 10 000 × g et une force centrifuge maximale de 8 000 × g sont recommandés.
Pour les concentrateurs de volume de 5 à 20 mL, on peut utiliser des modèles de centrifugeuses à godets oscillants ou à angle fixe. Centrifugeuses à godets oscillants capables de générer 2 000 – 5 000 × g et une force centrifuge maximale de 4 000 × g sont recommandés. Avec des centrifugeuses à angle fixe, des modèles capables de générer 5 000 – 8 000 × g et une force centrifuge maximale de 6 000 × g sont recommandés.
Pour les concentrateurs de 20 à 100 mL, seules les centrifugeuses à godets oscillants capables de générer 1 000 – 2 000 × g sont recommandés. Utilisez une force centrifuge maximale de 2 000 × g pour les concentrateurs –de 20 100 mL. L'utilisation de ces concentrateurs n'est pas recommandée avec des rotors à angle fixe.
La force centrifuge, la température, le volume de l'échantillon, sa concentration et sa viscosité influencent la vitesse de filtration et nécessitent une optimisation du temps pour chaque application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Description Pierce™ Concentrateur de protéines PES, seuil de coupure de 10 kDa, 5-20 mL
Jetable Usage unique
Matériau (membrane) PES
MWCO 10 kDa
Gamme de produits Pierce
Cible de purification Protéine
Quantité 10 concentrateurs
Conditions d’expédition Température ambiante
Type Filtre
Volume d’échantillon 5 à 20 ml