Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Concentrateurs de protéines PES, seuil de coupure moléculaire de 30 kDa
Code produit 15451025 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 concentrateurs
2 x 10 concentrateurs
24 concentrateurs
25 concentrateurs
4 concentrateurs
Volume d’échantillon:
≤0,5 mL
2 à 6 ml
20 à 100 ml
5 à 20 ml
Unit Size:
1 pièce
10 réactions
2 pièces
24 réactions
24 tests
25 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Volume d’échantillon Unit Size
15451025 24 concentrateurs 5 à 20 ml 24 réactions
11325402 25 concentrateurs ≤0,5 mL 25 pièces
15456824 10 concentrateurs 2 à 6 ml 10 réactions
15402304 24 concentrateurs 2 à 6 ml 24 tests
15579260 10 concentrateurs 5 à 20 ml 10 réactions
15481045 4 concentrateurs 20 à 100 ml 1 pièce
17169705 2 x 10 concentrateurs 5 à 20 ml 2 pièces
16361954 2 x 10 concentrateurs 2 à 6 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15451025 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 88531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00€
    291.65€ / 24 réactions
    Économisez 55.35€
    15% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Thermo Scientific Pierce Les concentrateurs de protéines PES sont des appareils centrifuges faciles à utiliser qui permettent un traitement rapide et une excellente récupération des protéines de plus de 30 kDa, dans des volumes d'échantillon de 0,5 à 100 mL.
Concentration rapide et rapide de la protéine MWCO 30K et des échantillons biologiques avec Thermo Scientific Pierce les concentrés de protéines en PES (polyéthersulfone), qui sont des dispositifs de centrifugation jetables qui permettent une récupération rapide des échantillons et une durée de traitement courte. Ces colonnes de concentrateur peuvent être utilisées avec un équipement de microcentrifugeuse standard et des échantillons peuvent être prélevés sans avoir besoin d’inverser la rotation. Les échantillons peuvent être concentrés avec ou sans dessalage.
Pour les protéines et autres échantillons biologiques, tels que les acides nucléiques, avec un seuil de rétention des molécules de 30 000, les concentrateurs de protéines en PES de Pierce offrent une concentration rapide des protéines, une excellente récupération des échantillons et une compatibilité avec les instruments. Ces dispositifs centrifuges sont dotés d’une membrane en polyéthersulfone (PES) à haut débit pour la concentration, le dessalage et l’échange de tampons d’échantillons biologiques. Ce produit peut être utilisé pour le traitement d'échantillons de volumes de 0,5 –à 100 mL.
Les concentrateurs de protéines PES de 30 kDa présentent les caractéristiques suivantes :
• Une concentration rapide des protéines (—de 10 à 30 fois) peut être obtenue en 15 minutes ou moins.
•Excellente récupération des protéines, récupération typique des —protéines > 90 % (lorsque la masse de l'échantillon est au moins deux fois supérieure à la limite de coupure moléculaire indiquée)
•Compatibilité avec l'instrument : —une microcentrifugeuse standard à rotor oscillant ou à angle fixe (sauf 88536) peut être utilisée ; l'échantillon peut être prélevé et récupéré sans centrifugation inversée.
•Polyvalent, il permet de réaliser —facilement la concentration d'échantillons, la diafiltration ou l'échange de tampon d'échantillons
biologiques. Pour une identification facile, la valeur MWCO est gravée sur le côté de chaque appareil. Pour faciliter l’ajout et la récupération d’échantillons, une fenêtre transparente avec graduations se trouve sur le côté de chaque dispositif permettant la détermination visuelle du volume rétentat. La conception verticale de la membrane permet des débits élevés, une faible liaison non spécifique et une agrégation protéique négligeable sur la membrane, et elle offre des résultats fiables et cohérents pour le traitement de volumes d’échantillon compris entre 0,5 et 100 ml. La récupération protéique type est de 90 %, lorsque la masse des protéines de l’échantillon est au moins deux fois supérieure à celle du seuil de rétention des molécules de l’instrument utilisé. Par exemple, lors de la concentration d'IgG (MW) ∼ Pour les échantillons de 150K, utilisez les concentrateurs MWCO de 5K, 10K, 30K ou 50K. Des concentrations finales d'échantillon de 10 à 30 fois supérieures peuvent être atteintes en 15 minutes.
Applications des concentrateurs de protéines PES
• Concentration protéique des milieux de culture tissulaire, des antisérums ou des préparations d'anticorps monoclonaux
• Concentration des pics protéiques après chromatographie d'exclusion stérique
• Élimination du marqueur non incorporé suite aux réactions de modification des protéines
• Concentration et dessalage/échange de tampon après élution de protéines à partir de colonnes de chromatographie d'échange d'ions, d'interaction hydrophobe (HIC), de chélation métallique ou d'affinité
• Séparation de molécules de tailles
différentes Les concentrateurs de protéines Pierce PES contiennent une membrane conçue pour retenir les molécules dont le poids moléculaire est au moins deux fois supérieur au seuil de coupure moléculaire (MWCO) de la membrane PES à l'intérieur du dispositif. Une récupération réduite peut avoir lieu lors de l’utilisation d’un concentrateur possédant des molécules plus petites que la masse recommandée. Le taux de récupération des protéines variera en fonction de la protéine spécifique présente dans l'échantillon et de sa concentration initiale.
Le volume mort des concentrateurs de –0,5 mL, 2,6 mL, –5,20 mL et 20,100 mL –est d'environ 15 mL.μL, 30 μL, 50 μL et 350 μL, respectivement.
Pour atteindre > Avec les concentrateurs de 0,5 mL, la récupération de protéines atteint 90 %, la concentration minimale de l'échantillon de protéines doit être de 0,05 mg/mL. Pour tous les autres concentrateurs, la concentration minimale de protéines de l'échantillon doit être de 0,1 mg/mL.
Centrifugations et vitesses optimales
Les concentrateurs de 0,5 mL peuvent être utilisés efficacement à une force centrifuge maximale de 15 000 tr/min. × g en utilisant uniquement une centrifugeuse à angle fixe.
Pour les concentrateurs de 2 à 6 mL, on peut utiliser des modèles de centrifugeuses à godets oscillants ou à angle fixe. Centrifugeuses à godets oscillants capables de générer 2 000 – 4 000 × g et une force centrifuge maximale de 4 000 × g sont recommandés. Avec des centrifugeuses à angle fixe, des modèles capables de générer 5 000 – 10 000 × g et une force centrifuge maximale de 8 000 × g sont recommandés.
Pour les concentrateurs de volume de 5 à 20 mL, on peut utiliser des modèles de centrifugeuses à godets oscillants ou à angle fixe. Centrifugeuses à godets oscillants capables de générer 2 000 – 5 000 × g et une force centrifuge maximale de 4 000 × g sont recommandés. Avec des centrifugeuses à angle fixe, des modèles capables de générer 5 000 – 8 000 × g et une force centrifuge maximale de 6 000 × g sont recommandés.
Pour les concentrateurs de 20 à 100 mL, seules les centrifugeuses à godets oscillants capables de générer 1 000 – 2 000 × g sont recommandés. Utilisez une force centrifuge maximale de 2 000 × g. Ces concentrateurs ne sont pas recommandés pour une utilisation avec des rotors à angle fixe.
La force centrifuge, la température, le volume de l'échantillon, la concentration et la viscosité influencent tous la vitesse de filtration. Le temps de centrifugation doit donc être optimisé pour chaque application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Jetable Usage unique
Format Colonne conique à rotation
Matériau (membrane) PES
MWCO 30 kDa
Gamme de produits Pierce
Cible de purification Protéine
Quantité 24 concentrateurs
Conditions d’expédition Température ambiante
Type Filtre
Volume d’échantillon 5 à 20 ml