Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Concentrateur de protéines PES
Code produit 16331964 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO unitSize
16331964 100 kDa 1 pièce
16301964 5 kDa 1 pièce
16311964 10 kDa 1 pièce
16321964 30 kDa 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16331964 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88537S
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les concentrateurs de protéines PES Thermo Scientific™ Pierce™ sont des dispositifs centrifuges faciles à utiliser qui permettent un traitement rapide et une excellente récupération des échantillons de protéines.
Concentrez facilement et rapidement les protéines et les échantillons biologiques de 30 000 de seuil de poids moléculaire avec les concentrateurs de protéines en PES (polyéthersulfone) de Thermo Scientific Pierce, qui sont des dispositifs de centrifugation jetables permettant une récupération rapide des échantillons et un temps de traitement court. Ces colonnes de concentrateur peuvent être utilisées avec un équipement de microcentrifugeuse standard et des échantillons peuvent être prélevés sans avoir besoin d’inverser la rotation. Les échantillons peuvent être concentrés avec ou sans dessalage.
Le Thermo Scientific™ Pierce™ Les concentrateurs sont des appareils centrifuges faciles à utiliser qui permettent un traitement rapide et une excellente récupération des échantillons de protéines. Ces dispositifs d’ultrafiltration jetables contiennent une membrane en polyéthersulfone (PES) pour la concentration, le dessalage et l’échange de tampon pour les échantillons biologiques, tels que les milieux de culture tissulaire, les antisérums, les préparations d’anticorps monoclonaux et les fractions chromatographiques. Ils peuvent également être utilisés pour éliminer les étiquettes non incorporées après des réactions de modification des protéines. 
La membrane PES de ces dispositifs est disponible en cinq seuils de coupure de poids moléculaire (MWCO) distincts : 3 kDa, 5 kDa, 10 kDa, 30 kDa et 100 kDa, et peut être utilisée pour traiter des volumes d’échantillon à partir de 100 µL.μL à 100 mL. Les seuils de rétention des molécules sont gravés sur les côtés des concentrateurs pour une identification aisée, tandis qu’une fenêtre transparente avec graduations sur le côté de chaque dispositif permet la détermination visuelle du volume de l’échantillon concentré (rétentat). Leur conception unique fournit des résultats fiables et cohérents. Plusieurs tailles de dispositifs sont disponibles pour traiter des volumes d’échantillons maximums de 0,5 ml, 6 ml, 20 ml et 100 ml.
  • La conception —unique du traitement rapide minimise l'encrassement de la membrane et une concentration d'échantillon de 10 à 30 fois peut être atteinte en 5 –à 30 minutes pour un MWCO de 10K (les temps dépendants —de l'appareil peuvent varier pour d'autres ’MWCO), même avec des solutions chargées de particules.
  • Récupération élevée —retenue > 90 % des échantillons de protéines lors de l'élimination des contaminants ou du changement des tampons.
  • Des —marquages clairs et pratiques, une large chambre d'échantillonnage et une chambre de filtration amovible rendent la manipulation simple et facile.
  • Cet instrument —compatible peut être utilisé avec des centrifugeuses standard utilisant des rotors à angle fixe ou à godets oscillants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PES
MWCO 100 kDa
À utiliser avec (application) concentration, dessalage et échange de tampon d‘échantillons biologiques
Quantité 1/boîte
Type Colonne de centrifugation, flacon
Volume (métrique) 20 à 100 mL