Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateurs de protéines Pierce™ PES, seuil de rétention des molécules de 100 K, 0,5 ml
Code produit 17710469 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 25 concentrateurs
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17710469 4 x 25 concentrateurs 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17710469 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88503X4
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Concentrez et dessalez des échantillons biologiques et effectuez un échange de tampon avec des dispositifs centrifuges d’ultrafiltration à membrane en polyéthersulfone (PES) jetables.
Les concentrateurs de protéines en PES Pierce peuvent être utilisés pour traiter des volumes d’échantillons jusqu’à 0,5 ml et sont disponibles en quatre seuils de rétention des molécules(MWCO) de 3 000, 10 000, 30 000 et 100 000. Pour faciliter l’identification, la valeur du seuil de rétention des molécules est gravée sur le côté de chaque dispositif. Pour faciliter l’ajout et la récupération d’échantillons, une fenêtre transparente avec graduations se trouve sur le côté de chaque dispositif permettant la détermination visuelle du volume rétentat. La conception verticale de la membrane permet des débits élevés, une faible liaison non spécifique et une agrégation protéique négligeable sur la membrane, et elle offre des résultats fiables et cohérents pour des volumes d’échantillon compris entre 100 et 500 μl. La récupération protéique type est de 90 %, lorsque la masse des protéines de l’échantillon est au moins deux fois supérieure à celle du seuil de rétention des molécules de l’instrument utilisé. La concentration d’échantillons de 10 à 30 fois peut être atteinte en 10 minutes. Les concentrateurs en PES Pierce de 0,5 ml sont compatibles avec la plupart des microcentrifugeuses sur paillasse avec des rotors à angles fixes qui peuvent accueillir des tubes de 2,2 ml.
Points clés :
  • Concentration protéique rapide : la concentration des échantillons de 10 à 30 fois peut être atteinte en 10 minutes ou moins
  • Excellente récupération des protéines : la conception unique de récupération des protéines minimise la décoloration des membranes et fournit des concentrations à grande vitesse, même avec des solutions chargées de particules
  • Compatibles avec les instruments : utilisez une microcentrifugeuse standard avec des rotors à angles fixes ; recueillez et récupérez l’échantillon sans centrifuger
  • Polyvalents : une manière simple pour réaliser la concentration d’échantillons, la diafiltration ou l’échange de tampon d’échantillons biologiques
Recommandé dans les cas suivants :
Concentration de protéines avec des milieux de culture tissulaire, des préparations d’anticorps antisérum ou monoclonaux ; concentration de pics protéiques après chromatographie par perméation de gel ; suppression d’une étiquette non incorporée après réactions de modification de protéines ; concentration et désaltération/échange de tampons après élution des protéines par échange d’ions, interaction hydrophobe (HIC), colonnes de chromatographie d’affinité ou par chélate métallique ; séparation de grosses molécules des petites molécules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage À réception, stocker à température ambiante. Produit expédié à température ambiante.
Type de filtre Filtre à membrane
Format Microcentrifugeuse, colonne de centrifugation
Matériau (membrane) PES
MWCO 100 kDa
Gamme de produits Pierce
Cible de purification Protéine
Quantité 4 x 25 concentrateurs
Type Concentrateur de protéines