Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein-Free Blocking Buffer
Code produit 13484299 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Nom chimique ou matériau:
Protein-Free (PBS)
Protein-Free (TBS)
Protein-Free T20 (PBS)
Protein-Free T20 (TBS)
Conditionnement:
100mL
1L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Nom chimique ou matériau Conditionnement
13484299 100 mL Protein-Free (TBS) 100mL
13474299 100 mL Protein-Free (PBS) 100mL
10229663 1 L Protein-Free (PBS) -
10269613 1 L Protein-Free (TBS) 1L
10147483 1 L Protein-Free T20 (PBS) 1L
10137483 1 L Protein-Free T20 (TBS) 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13484299 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.25€
    52.65€ / 100mL
    Économisez 10.60€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le tampon de blocage sans protéines Pierce est un composé non protéique offrant un blocage efficace pour les méthodes de détection des protéines sur membranes et sur plaques, ce qui donne un bruit de fond extrêmement faible.
Le tampon de blocage sans protéines Pierce est un composé non protéique offrant un blocage efficace pour les méthodes de détection des protéines sur membranes et sur plaques, ce qui donne un bruit de fond extrêmement faible. Il est fourni dans un format pratique et prêt à l’emploi.
Les caractéristiques du tampon de blocage sans protéines sont les suivantes :
• Réactif de blocage sans protéines : réduit au minimum ou élimine la réactivité croisée associée aux tampons de blocage à base de protéines
• Applications : compatible avec le transfert Western (membranes), la méthode ELISA (microplaques) et les puces (lames en verre avec revêtement)
• Compatible avec la streptavidine : sans biotine ; aucune interférence avec les systèmes de détection avidine-biotine
• Hautes performances : optimisé et validé pour de nombreuses méthodes d’analyse des protéines afin de fournir un rapport signal/bruit élevé (c.-à-d. aucune inhibition des liaisons et des signaux spécifiques, mais une élimination des liaisons non spécifiques et du bruit de fond)
Les tampons de blocage traditionnels contiennent des protéines qui peuvent induire des réactions croisées dans certains systèmes d’immunodétection, conduisant à un bruit de fond élevé et à une réduction du signal. Les tampons de blocage sans protéines Pierce ne contiennent pas de protéines, mais restent très efficaces concernant le blocage des plaques, des membranes ainsi que d’autres surfaces pour les systèmes ELISA, le transfert Western, les lames de verre ou d’autres applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Protein-Free (TBS)
Concentration 1X
À utiliser avec (application) ELISA
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL