Learn More
Thermo Scientific™ Kits et agarose de protéine G Pierce™
Code produit 10657894 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10657894 1 plaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10657894 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45204
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Purification des anticorps (IgG) par affinité avec agarose Protéine G recombinante immobilisée, disponible en flacons, colonnes à centrifuger, plaques de filtration et kits complets de purification.
L’agarose Thermo Scientific™ Pierce Protéine G est une résine polyvalente ultraperformante pour la purification des anticorps par affinité. Elle se présente en microbilles d’agarose en flacon, de colonnes à centrifuger préremplies, de plaques de filtration 96 puits et de kits complets de purification des IgG.
L’agarose Pierce Protéine G est efficace pour la purification des IgG par affinité à partir de sérum et d’autres liquides provenant de nombreuses espèces de mammifères. La protéine G est particulièrement bien adaptée à l’utilisation avec les anticorps de souris (y compris les IgG1) en plus de la plupart des isotypes IgG pour les échantillons humains, de chèvre et de mouton.
L’agarose de protéine G Pierce est composé de protéine G recombinante ayant été immobilisée par liaison covalente sur des microbilles d’agarose réticulé à 6 % de haute qualité (CL-6B). Cette variété novatrice de l’affinité de la résine fournit la combinaison la plus polyvalente de caractéristiques chromatographiques et permet une purification à haut rendement et de haute pureté pour les IgG entières provenant d’échantillons de sérum de mammifères. Les propriétés physiques et chimiques des billes d’agarose conviennent à de nombreux systèmes de purification par affinité. En conséquence, l’agarose de protéine G Pierce est disponible en plusieurs formats d’emballage pratiques, tels que les pâtes de résine en flacon, trois tailles de colonnes de centrifugation, des kits complets de purification, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC, ainsi que des plaques de filtration à 96 puits.
Points clés :
  • Protéine G – la protéine G immobilisée est idéale pour la purification d’IgG polyclonale à partir de sérum de souris, d’humain, de vache, de chèvre et de mouton, y compris les isotypes d’IgG3 humaine et d’IgG1 de souris
  • Résine d’agarose – le support est constitué de microbilles d’agarose réticulé à 6 % (CL-6B), la résine la plus appréciée pour les méthodes de purification par affinité de protéines
  • Inerte et stable – la méthode de fabrication supérieure immobilise la protéine G par des liaisons covalentes résistantes à la lixiviation et exemptes de charges, générant des liaisons non spécifiques faibles et permettant plusieurs utilisations sans baisse de rendement
  • Capacité standard – L’agarose de protéine G Pierce comporte une charge normale de protéine G immobilisée, offrant une capacité de liaison de 11 à 15 mg d’IgG humaine par ml de résine
  • Plusieurs formats – pâtes de résine en bouteille, colonnes prêtes à la centrifugation, kits de purification complets, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC et plaques de filtration à 96 puits
Propriétés de l’agarose en microbilles réticulée à 6 % (CL-6B) :
  • Stabilité du pH : 2 à 14 (court terme) ; 3 à 13 (long terme)
  • Dimension moyenne des particules : 45 à 165 microns
  • Limite d’exclusion : 10 000 à 4 000 000 daltons
  • Débit volumétrique maximal : environ 1 ml/minute (pour une colonne de 1 cm de diamètre)
  • Vitesse linéaire maximale : 30cm/heure
  • Pression maximale : moins de 25 psi (1,5 bar), définie comme la chute de pression maximale dans une colonne que la résine peut supporter (remarque : La pression manométrique indiquée d’un appareil de chromatographie en phase liquide peut mesurer la pression totale du système plutôt que la chute de pression dans la colonne.)
Formats disponibles :
  • Pâtes de résine : Flacons de 2 ml, 10 ml, 25 ml
  • Colonnes à centrifuger : colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml, 5 ml
  • Kits de purification : kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
  • Cartouches de chromatographie : compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
  • Plaques de centrifugation à 96 puits : plaques de filtration à 96 puits prédistribuées, compatibles avec les systèmes de centrifugation et de collecteur à vide pour une purification manuelle ou automatisée. Les plaques permettent une reproductibilité rapide et uniforme de puits-à-puits et de plaques-à-plaques pour des séparations à haut débit et à petite échelle.
  • En vrac et personnalisé : indiquez-nous vos besoins en agarose Pierce Protéine G en vrac
Inclut :
Les kits de purification contiennent des colonnes à centrifuger Protéine G, du tampon de liaison, du tampon d’élution et du tampon de neutralisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Colonne à centrifuger à protéine G
Gamme de produits Pierce
Type de colonne Résine d’agarose, affinité
Format Plaque de filtration à 96 puits
Phase stationnaire Protéine G
Cible de purification Anticorps IgG
Description Plaque rotative Pierce Protéine G pour screening des IgG
Contenu et stockage Dès réception, conserver à 4°
Quantité 1 plaque