Learn More
Thermo Scientific™ NAb™ Protein G Spin Kit, 0.2 mL
Code produit 11874161 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de 10 colonnes
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11874161 Kit de 10 colonnes 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11874161 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89949
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Purification des anticorps (IgG) par affinité avec agarose Protéine G recombinante immobilisée, disponible en flacons, colonnes à centrifuger, plaques de filtration et kits complets de purification.
L’agarose Thermo Scientific™ Pierce Protéine G est une résine polyvalente ultraperformante pour la purification des anticorps par affinité. Elle se présente en microbilles d’agarose en flacon, de colonnes à centrifuger préremplies, de plaques de filtration 96 puits et de kits complets de purification des IgG.
L’agarose Pierce Protéine G est efficace pour la purification des IgG par affinité issue de sérum et d’autres liquides provenant de nombreuses espèces de mammifères. La protéine G se prête particulièrement à une utilisation avec les anticorps de souris (y compris les IgG1) en plus de la plupart des isotypes d’IgG pour les échantillons humains, de chèvre et de mouton.
L’agarose Pierce Protéine G est composée de protéine G recombinante ayant été immobilisée par liaison covalente sur des microbilles d’agarose réticulées à 6 % de première qualité (CL-6B). Cette variété novatrice de l’affinité de la résine fournit la combinaison la plus polyvalente de caractéristiques chromatographiques et permet une purification à haut rendement et de haute pureté pour les IgG entières provenant d’échantillons de sérum de mammifères. Les propriétés physiques et chimiques des billes d’agarose conviennent à de nombreux systèmes de purification par affinité. En conséquence, l’agarose Pierce Protéine G est disponible en plusieurs formats de conditionnement pratiques : pâtes de résine en flacon, trois tailles de colonnes à centrifuger, kits complets de purification, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC et plaques de filtration 96 puits.
Points clés :
  • Protéine G – immobilisée La protéine G est idéale pour la purification d’IgG polyclonale à partir de sérum de souris, d’humain, de vache, de chèvre et de mouton, y compris les isotypes d’IgG3 humaine et d’IgG1 de souris
  • Résine d’agarose – le support est de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B), la résine la plus populaire pour les méthodes de purification par affinité de protéines
  • Inerte et stable: la méthode de fabrication supérieure immobilise la protéine G par des liaisons covalentes résistantes à la lixiviation et non chargées, générant des liaisons non spécifiques faibles et permettant plusieurs utilisations sans baisse de rendement
  • Capacité standard – L’agarose de protéine G Pierce comporte une charge normale de protéine G immobilisée, offrant une capacité de liaison de 11 à 15 mg de résine d’IgG/ml humaine
  • Plusieurs formats – Choisissez entre des pâtes de résine en flacon, des colonnes prêtes pour la centrifugation, des kits de purification complets, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC et des plaques de filtration 96 puits
Propriétés de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B) :
  • Stabilité du pH : 2 à 14 (court terme) ; 3 à 13 (long terme)
  • Taille moyenne des particules : 45 à 165 microns
  • Limite d’exclusion : 10 000 à 4 000 000 daltons
  • Débit volumétrique maximal : environ 1 ml/minute (pour une colonne de 1 cm de diamètre)
  • Vitesse linéaire maximale : 30 cm/heure
  • Pression maximale : moins de 25 psi (1,5 bar), définie comme la chute de pression maximale dans une colonne que la résine peut supporter (remarque : Il est possible que la pression manométrique indiquée sur un appareil de chromatographie en phase liquide mesure la pression totale du système plutôt que la chute de pression dans la colonne.)
Formats disponibles :
  • Pâtes de résine : flacons de 2 ml, 10 ml, 25 ml
  • Colonnes à centrifuger : colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml, 5 ml
  • Kits de purification : kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
  • Cartouches de chromatographie : compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
  • Plaques de centrifugation à 96 puits : plaques de filtration à 96 puits prédistribuées, compatibles avec les systèmes de centrifugation et les collecteurs à vide pour une purification manuelle ou automatisée. Les plaques permettent une reproductibilité rapide et uniforme de puits-à-puits et de plaques-à-plaques pour des séparations à haut débit et à petite échelle.
  • En vrac et personnalisé : indiquez-nous vos besoins en agarose Pierce Protéine G en vrac
Comprend :
Les kits de purification contiennent des colonnes à centrifuger Protéine G, du tampon de liaison, du tampon d’élution et du tampon de neutralisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de centrifugation
Gamme de produits NAb
Type de colonne Résine d’agarose, affinité
Format Kit, microcentrifugeuse, colonne de centrifugation
Phase stationnaire Protéine G
Cible de purification Anticorps IgG
Description Kit de purification par rotation NAb Protéine G, 0,2 ml
Contenu et stockage À la réception, conserver le kit à 4°C
Quantité Kit de 10 colonnes
compliance-icons
Product Identifier
  • NAb Protein G Spin Kit, 0.2 mL
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Tris (hydroxymethyl) aminomethane