Learn More
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiques de protéine G Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Appliquez des méthodes d'immunoprécipitation et de purification d'anticorps à l'aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotiques avec des microbilles magnétiques de protéine G Pierce Thermo Scientific™, des particules d'affinité grande capacité et haut débit.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Extrêmement efficace – rendement équivalent ou supérieur d’antigènes cibles par immunoprécipitation comparé aux microbilles magnétiques proposées par d’autres fournisseurs
Faible liaison non spécifique – ces billes stables, pré–bloquées offrent des produits avec un degré élevé de purification (par ex., l’antigène élué dans l’IP avec anticorps est dépourvu de protéines contaminantes issues d’un lysat cellulaire complexe)
Constance – microbilles magnétiques qui éliminent la perte due aux résines et permettent une séparation plus efficace des solutions que les méthodes d’immunoprécipitation traditionnelles qui utilisent uniquement la centrifugation
Polyvalent – microbilles compatibles avec les procédés manuels ou automatisés (par ex., instruments Thermo Scientific™ KingFisher)
Recommandées dans les cas suivants :
- Expériences IP et Co-IP
- Purification des anticorps
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Concentration | Slurry: 10mg/mL, 1% solids |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C. Produit livré avec un bloc de glace. |
| Granulométrie | 1 μm |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 5 ml |
| Forme protéique | Recombinant |
| Cible | Anticorps |
| Type | Microbille magnétique |
| Afficher plus |