Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G UltraLink™ Columns, 2 mL
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La résine Thermo Scientific™ Pierce UltraLink Protéine G est un support de microbilles polyacrylamide extrêmement durable sur lequel la protéine G recombinante a été immobilisée pour une utilisation avec les méthodes de purification des IgG.
La résine UltraLink est un support polyacrylamide activé en azlactone qui est hydrophile, sans charge, de haute capacité, hautement réticulé et poreux. Ce support est particulièrement utile pour les techniques à moyenne pression, pour de grandes quantités d’échantillons nécessitant une technique à haut débit (FPLC) et pour les applications à grande échelle. Contrairement aux supports de microbilles d’agarose standard, le support UltraLink ne s’écrase pas et ne s’affaisse pas lorsqu’il est soumis à des débits élevés entraînant des pressions supérieures à 25 psi.
Points clés :
Protéine G immobilisée – se lie spécifiquement à l’IgG de plusieurs espèces de mammifères, en particulier tous les isotypes d’IgG humain, de souris et de rat
Capacité standard – la charge de la protéine G immobilisée fournit une capacité de liaison d’environ 20 mg d’IgG humaine par millilitre de résine
Résine UltraLink – le support à base d’acrylamide offre une alternative aux supports à microbilles d’agarose réticulés pour les applications à pression moyenne
Propriétés de la résine UltraLink Thermo Scientific :
- Stabilité du pH : 1 à 13
- Taille moyenne des particules : 50 à 80 microns
- Limite d’exclusion : supérieure à 2 000 000 daltons
- Surface moyenne : supérieure à 250 m2 par gramme de microbilles
- Volume moyen de pores : supérieur à 1,2 ml par gramme de microbilles (> 60 % du volume de microbilles)
- Porosité : 500 à 1 000 angströms (50 à 100 nm)
- Vitesse linéaire maximale : 3000cm/heure
- Pression maximale : 100 psi (6,9 bar), définie comme la chute de pression maximale dans une colonne que la résine peut supporter (remarque : Il est possible que la pression manométrique indiquée sur un appareil de chromatographie en phase liquide mesure la pression totale du système plutôt que la chute de pression dans la colonne.)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Colonne de centrifugation |
| Gamme de produits | Pierce, UltraLink |
| Type de colonne | Résine UltraLink™, affinité |
| Format | 15 ml conique, colonne de centrifugation |
| Phase stationnaire | Protéine G |
| Cible de purification | Anticorps IgG |
| Description | Colonnes Pierce UltraLink Protéine G |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker le produit à 4°C. Les produits sont expédiés à température ambiante. |
| Quantité | 2 colonnes |