Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L Agarose
Code produit 11806794 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
10 mL
Conditionnement:
10mL
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11806794 10 mL 10mL
10509483 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11806794 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20512
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Purifiez par affinité les anticorps dotés de chaînes légères kappa avec la protéine L proposée en flacons, colonnes à centrifuger, plaques de filtration et kits de purification complets.
L’agarose Thermo Scientific™ Pierce Protéine L est une résine polyvalente ultraperformante pour la purification des anticorps par affinité. Elle se présente en microbilles d’agarose en flacon, de colonnes à centrifuger préremplies, de plaques de filtration 96 puits et de kits complets de purification des IgG.
L’agarose Pierce Protéine L est une résine d’affinité polyvalente pour la purification des isotypes d’IgG de mammifères contenant des chaînes légères kappa spécifiques. La protéine L se prête tout particulièrement à l’isolation du Vk I des IgG de souris et des anticorps monoclonaux Vk I, Vk III et Vk IV d’IgG humaine.
L’agarose Pierce Protéine L est composée de protéine L recombinante ayant été immobilisée par liaison covalente sur des microbilles d’agarose réticulée à 6 % de première qualité (CL-6B). Cette variété novatrice de résine offre l’ensemble de caractéristiques chromatographiques le plus polyvalent et permet une purification à haut rendement et de première qualité des immunoglobulines cibles. Les propriétés physiques et chimiques des billes d’agarose conviennent à de nombreux systèmes de purification par affinité. En conséquence, l’agarose Pierce Protéine L se présente sous plusieurs formats de conditionnement pratiques : pâtes de résine en flacon, trois tailles de colonnes à centrifuger, kits complets de purification, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC et plaques de filtration 96 puits.
Points clés :
  • Protéine L – la protéine l immobilisée est idéale pour réaliser une purification sélective d’anticorps de souris ou humains comportant des chaînes légères kappa
  • Résine d’agarose – le support est de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B), la résine la plus populaire pour les méthodes de purification par affinité de protéines
  • Inerte et stable : une méthode de fabrication sophistiquée immobilise la protéine L par des liaisons covalentes résistantes à la lixiviation et non chargées, générant des liaisons non spécifiques faibles et permettant plusieurs utilisations sans baisse de rendement
  • Capacité standard – l’agarose de protéine L Pierce comporte une charge normale de protéine L immobilisée, offrant une capacité de liaison de 5 à 10 mg de résine d’IgG/ml humaine
  • Plusieurs formats – pâtes de résine en bouteille, colonnes prêtes à la centrifugation, kits de purification complets et deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC
Propriétés de liaison aux immunoglobulines de la protéine L :
  • Se lie à des chaînes légères kappa sur des anticorps provenant d’un large gamme d’espèces sans interférer avec les sites de liaison des antigènes ; ne lie pas les chaînes légères lambda et certaines chaînes légères kappa)
  • Se lie à toutes les classes d’immunoglobulines (par exemple IgG, IgM, IgA, IgE et IgD)
  • Lie les fragments variables à chaîne unique (ScFv)
  • Ne lie pas les immunoglobulines bovines, caprines ou ovines
Propriétés de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B) :
  • Stabilité du pH : 2 à 14 (court terme) ; 3 à 13 (long terme)
  • Taille moyenne des particules : 45 à 165 microns
  • Limite d’exclusion : 10 000 à 4 000 000 daltons
  • Débit volumétrique maximal : environ 1 ml/minute (pour une colonne de 1 cm de diamètre)
  • Vitesse linéaire maximale : 30 cm/heure
  • Pression maximale : moins de 25 psi (1,5 bar), définie comme la chute de pression maximale dans une colonne que la résine peut supporter (remarque : Il est possible que la pression manométrique indiquée sur un appareil de chromatographie en phase liquide mesure la pression totale du système plutôt que la chute de pression dans la colonne.)
Formats disponibles :
  • Pâtes de résine : Flacons de 2 ml et 10 ml
  • Colonnes à centrifuger : colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml, 5 ml
  • Kits de purification : kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
  • Cartouches de chromatographie : compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
  • En vrac et personnalisé : indiquez-nous vos besoins en agarose Pierce Protéine L en vrac
Comprend :
Les kits de purification contiennent des colonnes à centrifuger protéine L, un tampon de liaison, un tampon d’élution et un tampon de neutralisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Agarose
Gamme de produits Pierce
Type de colonne Résine d’agarose, affinité
Format Flacon
Phase stationnaire Protéine L
Cible de purification Anticorps Ig
Contenu et stockage À la réception, conserver le produit entre 4°C et 8°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Quantité 10 mL