Description
Effectuez la purification d'anticorps à l'aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotisés avec des microbilles magnétiques-protéine L Pierce Thermo Scientific™, des particules d'affinité grande capacité et haut débit.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Sélectives – protéines L immobilisées idéales pour réaliser une purification sélective d’anticorps de souris ou humains comportant des chaînes légères kappa
Faible liaison non spécifique – microbilles pré-immobilisées stables permettant une purification propre d’anticorps
Polyvalent – microbilles compatibles avec les procédés manuels ou automatisés (par ex., instruments Thermo Scientific™ KingFisher)
Recommandées dans les cas suivants :
- Purification d’anticorps monoclonaux et polyclonaux qui se lient mal aux microbilles magnétiques de protéines A ou G
- Purification d’anticorps monoclonaux à partir de surnageants de culture complétés par de sérum bovin
- Dosages IP et co-IP de protéine L
- Purification de fragments ScFv et Fab qui contenant des chaînes légères kappa
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 mL |
| Concentration | Slurry: 10mg/mL, 1% solids |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C. Produit livré avec un bloc de glace. |
| Granulométrie | 1 μm |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 1 ml |
| Forme protéique | Recombinant |
| Cible | Anticorps |
| Type | Microbille magnétique |
| Afficher plus |