Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L Magnetic Beads
Code produit 13444229 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13444229 5 ml 5mL
13434229 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13444229 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88850
Effectuez la purification d’anticorps à l’aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotiques avec ces particules d’affinité à haute capacité et à haut débit.
Effectuez la purification d'anticorps à l'aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotisés avec des microbilles magnétiques-protéine L Pierce Thermo Scientific™, des particules d'affinité grande capacité et haut débit.
Informations complémentaires et commande en ligne
La protéine L recombinante, liée de façon covalente à une surface de microbilles magnétiques immobilisée, se lie sélectivement aux anticorps de souris ou humains par les chaînes légère kappa. Les microbilles sont couramment utilisées pour purifier les anticorps monoclonaux à partir de surnageants de culture cellulaire additionnés de sérum bovin, car la protéine L ne se lie pas avec l’IgG bovine. Les microbilles magnétiques-protéine L Pierce peuvent être utilisées manuellement avec un portoir magnétique ou sur des plates-formes automatisées, telles que les instruments Thermo Scientific™ KingFisher, pour des manipulations haut débit.
Points clés :
  • Sélectives – protéines L immobilisées idéales pour réaliser une purification sélective d’anticorps de souris ou humains comportant des chaînes légères kappa
  • Faible liaison non spécifique – microbilles pré-immobilisées stables permettant une purification propre d’anticorps
  • Polyvalent – microbilles compatibles avec les procédés manuels ou automatisés (par ex., instruments Thermo Scientific™ KingFisher)
Recommandées dans les cas suivants :
  • Purification d’anticorps monoclonaux et polyclonaux qui se lient mal aux microbilles magnétiques de protéines A ou G
  • Purification d’anticorps monoclonaux à partir de surnageants de culture complétés par de sérum bovin
  • Dosages IP et co-IP de protéine L
  • Purification de fragments ScFv et Fab qui contenant des chaînes légères kappa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 mL
Concentration Slurry: 10mg/mL, 1% solids
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C. Produit livré avec un bloc de glace.
Granulométrie 1 μm
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 5 ml
Forme protéique Recombinant
Cible Anticorps
Type Microbille magnétique
Type de ligand Protéine L