Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Precipitation Plates
Code produit 11824201 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Ensemble de 10 plaques
Ensemble de 2 plaques
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11824201 Ensemble de 10 plaques 10 pièces
11814201 Ensemble de 2 plaques -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11824201 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 90037
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Précipite et retire rapidement les protéines du sérum ou d’autres liquides biologiques pour purifier de petites molécules pour la spectrométrie de masse à l’aide de ces plaques de filtration à 96 puits.
Les plaques de précipitation de protéines Thermo Scientific™ Pierce offrent un format pratique à 96 puits pour la précipitation simple, rapide et automatisable des protéines et pour la filtration (purification) du plasma, du sérum et d’autres échantillons de liquides biologiques.
Ces plaques de filtration à 96 puits sont conçues spécifiquement pour la précipitation des protéines à base de solvants (p. ex., l’acétonitrile) et leur élimination subséquente des échantillons de liquides. Les plaques sont exemptes de fuite et conservent le solvant organique sans égoutter, même pendant le mélange. Les échantillons sont rapidement récupérés en appliquant du vide ou d’autres pressions. Le volume de puits de 2 ml permet de traiter des volumes d’échantillons de 15 à 400 ml par puits, en utilisant les conditions de précipitation recommandées pour un ratio solvant-sérum de 3:1 (v/v). Les plaques de précipitation des protéines constituent le choix idéal pour le traitement en aval des échantillons de dosage de liaison aux protéines plasmatiques préparés avec des systèmes de dialyse à équilibre.
Points clés :
  • Prépare des échantillons de petites molécules pour HPLC ou LC-MS en 10 à 30 minutes
  • Format de 96 puits pour la précipitation et la filtration des protéines automatisables
  • Optimisé pour le traitement et l’automatisation parallèles
  • Fonctionne parfaitement avec le dispositif à équilibre rapide (RED) pour les dosages de liaison aux protéines plasmatiques
  • Pas de fuite d’acétonitrile pendant quatre heures maximum
  • Le frit hydrophobe gradué exempt de fuite empêche le blocage
  • Les filtrats sont facilement collectés par le vide, la pression positive ou la centrifugation
  • Compatible avec la plupart des solvants organiques
Détails du produit :
La conception des plaques de précipitation de protéines Pierce offre de nombreux avantages par rapport aux méthodes traditionnelles de précipitation de protéines basées uniquement sur la filtration ou la centrifugation. Les plaques utilisent un système de filtration spécial gradué qui retient les particules de protéines précipitées sans obstruction, tout en permettant aux éluats solubles (non précipités) de s’écouler librement à travers la membrane de séparation 0,2 μm. Cette conception optimise l’élimination des protéines et garantit le niveau de récupération des échantillons le plus élevé possible.
L’étude des petites molécules et de leur comportement dans les biofluides complexes (sérum, plasma, sang et urine) est une partie essentielle de la recherche pharmaceutique, DMPK et métabolomique. Les médicaments ou autres petites molécules sont régulièrement surveillés en termes de taux de clairance, les concentrations à l’état d’équilibre, l’équilibre de liaison sérique ou la modification in vivo. Ces études requièrent l’isolement des molécules cibles de la matrice protéique avant analyse. La précipitation de protéines avec de l’acétonitrile, puis l’élimination du précipité par centrifugation ou filtration est le processus d’isolement typique. Bien que la centrifugation pour former des granulés soit peu coûteuse et fiable, les plaques de filtration à 96 puits offrent un format pratique pour la précipitation reproductible, simple, rapide et automatisable des protéines et la clarification des échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse, centrifugeuse
Type de produit Plaque de précipitation de protéines
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage Dès réception des plaques, les stocker à température ambiante. Produit expédié à température ambiante.
Matériau de départ Protéine digérée par la protéase
Type de produit final peptides
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Format Plate
Étape du flux de travail Nettoyage d’échantillon
Quantité Ensemble de 10 plaques