Description
Le kit Thermo Scientific™ Pierce pour le repliement des protéines contient des réactifs ultrapurs et des instructions détaillées permettant d’utiliser une stratégie matricielle afin de déterminer les conditions de tampon optimales pour le repliement de protéines recombinantes qui ont été dénaturées et solubilisées à partir de corps d’inclusion.
Points clés :
Robuste : les conditions et les composants examinés sont limités à ceux qui présentent l’utilité générale la plus significative en tant que tampons de repliement
Pratique : la conception matricielle à trois niveaux réduit significativement les procédures d’optimisation secondaires requises et facilite l’interprétation des données
Format de matrice ajustable : permet de personnaliser les expériences de repliement en fonction de la protéine cible ; les interactions positives et négatives connues entre les composants du tampon sont identifiées, ce qui minimise les analyses non nécessaires
Réactifs ultra-purs : les réactifs sont formulés selon des normes strictes afin d’obtenir des résultats systématiques
Comprend :
Neuf tampons de repliement basiques différents (10 ml de chaque), quantités pratiques de sept additifs, et guide de repliement complet
Compatibilité :
Réactif Thermo Scientific pour la solubilisation des corps d’inclusion (N° Réf. 78115)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de repliement des protéines |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à -20°C.Le produit peut être conservé à 4°C pendant deux mois maximum.Le produit est expédié sur de la glace sèche. |
| Forme | Liquide, poudre |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de réactif | Chaotrope, dénaturant |
| Quantité | 100 réactions |
Sécurité et traitement
- Pierce Protein Refolding Kit
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, Sodium chloride