Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de transfection des protéines Pierce™
Code produit 10509083 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μlitres
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10509083 250 μlitres 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10509083 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89850
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Formez des complexes avec des protéines, des peptides, des anticorps et d’autres molécules biologiquement actives pour une distribution intracellulaire directe à l’aide de ce mélange de lipides cationiques.
Le réactif de transfection protéinique Thermo Scientific™ Pierce est un mélange de lipides cationiques pour la complexation avec des protéines, des peptides, des anticorps et d’autres molécules biologiquement actives pour permettre leur administration intracellulaire directe.
Il s’agit d’un mélange lipidique cationique unique (anciennement appelé réactif Pro-Ject) qui, lorsqu’il est complexé avec des protéines ou des peptides, permet la distribution intracellulaire directe de protéines, de peptides, d’anticorps et d’autres molécules biologiquement actives. Les complexes protéiques de réactif se fixent aux surfaces cellulaires à charge négative et peuvent soit se fusionner directement avec la membrane et fournir la protéine capturée dans la cellule, soit être endocytés par la cellule, puis se fusionnent avec l’endosome, libérant ainsi la protéine capturée dans le cytoplasme. Étant donné que le complexe formé n’est pas covalent, il n’interfère pas avec l’activité biologique de la protéine.
Points clés :
  • Il n’est pas nécessaire d’isoler, de cloner et de transfecter des séquences génétiques
  • Livraison optimale en trois à quatre heures après l’incubation
  • Le complexe de distribution est non covalent, de sorte que les protéines et les peptides conservent l’activité biologique après livraison. Fonctionne avec les protéines, les peptides et les anticorps marqués par fluorescence
Comprend :
Réactif de transfection, filme séché ; contrôle de la β-galactosidase, 0,1 μg / μl, 100 μl ; contrôle FITC-anticorps, 0,1 μg / μl, 100 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Réactif de transfection de protéines
Quantité 250 μlitres
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage À réception, conservez à -20°C. Le produit est expédié sur de la glace sèche.
Remarque : Pour des résultats optimaux, ne pas congeler et décongeler de façon répétée les contrôles de la β-galactosidase et des anticorps FITC. Stockez les protéines de contrôle dans des aliquotes adaptées à une expérience.