Learn More
Thermo Scientific™ Poudre de protéinase K (≥30 U/mg)
Code produit 11826724 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11826724 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11826724 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 17916
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Clivez le côté carboxylique des résidus aliphatiques, aromatiques ou hydrophobes, puis digérez et inactivez la DNase et la RNase au cours de la purification des acides nucléiques à l’aide de cette protéase.
La protéinase K Pierce Thermo Scientific™ est une protéase qui clive des résidus aliphatiques, aromatiques ou hydrophobes du côté carboxyle et qui est couramment utilisée pour digérer et inactiver la DNase et la RNase pendant la purification des acides nucléiques.
Le calcium n’est pas essentiel à la fonction de la protéinase K. Par conséquent, l’EDTA et d’autres agents chélateurs n’interfèrent pas avec l’activité et peuvent être utilisés parallèlement à la protéinase K pour inactiver les nucléases dépendantes du calcium dans la préparation de l’ADN et de l’ARN.
Points clés :
  • A une activité élevée qui est stable dans une large gamme de conditions de pH et de température ; adaptée aux temps de digestion courts
  • L’activité est augmentée à des températures élevées jusqu’à 65°C
  • Sans RNase ni DNase
Alertes de commande :
Fourni sous forme lyophilisée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conservez dans son récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien aéré, mais pas au-dessus de -20°C.
Forme Poudre
Quantité 100 mg
Type de produit Protéinase K
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Proteinase K Powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: proteases