Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A, Peroxidase Conjugated
Code produit 10559863 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10559863 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10559863 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 32400
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Grâce à cette protéine A recombinante A conjuguée et purifiée à la peroxydase, détectez les anticorps du lapin et de l’homme, et en particulier les isotypes IgG, dans le cadre de transferts Western, d’ELISA et d’autres immunodosages.
Les formes purifiées et conjuguées de la protéine A recombinante Thermo Scientific™ Pierce permettent d’analyser et de détecter les anticorps humains et de lapin, en particulier les isotypes IgG, dans le transfert Western, les tests ELISA, l’immunohistochimie et d’autres protocoles d’immunoessai.
La protéine A est un composant de paroi cellulaire produit par plusieurs souches de Staphylococcus aureus qui consiste en une seule chaîne polypeptidique et qui contient peu ou pas de glucides. La protéine A recombinante est produite dans E. coli et fonctionne en grande partie comme la protéine A native. La molécule de protéine A contient quatre sites de liaison à haute affinité capables d’interagir avec la région Fc à partir d’IgG de plusieurs espèces, y compris l’homme et le lapin. La liaison optimale se produit au pH 8,2, bien que la liaison soit également efficace dans des conditions neutres ou physiologiques (pH 7 à 7,6).
Points clés :
  • Contient quatre domaines de liaison Fc par protéine
  • Mieux que la protéine G pour les IgG polyclonales provenant du sérum de lapin, de porc, de chien et de chat
  • Plus pauvres que la protéine G pour l’IgG1 de souris, l’IgG3 humain et les anticorps de rat, de chèvre et de vache
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protéine A recombinante Pierce, conjuguée à la peroxydase
Conjugué HRP
Quantité 1 mg
Gamme de produits Pierce
Forme Poudre
Sous-type de protéine Protéine A
Espèces Humain, lapin
Cible Anticorps
Contenu et stockage À conserver dans un récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé.