Learn More
Thermo Scientific™ Conjugués et protéine A recombinante purifiée Pierce™
Code produit 15255683 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15255683 50 mg 50mg
10648464 5 mg 5mg
15275683 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15255683 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77673
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Détecte les anticorps humains et du lapin, en particulier les isotypes IgG, pour le transfert de Western, l’ELISA et d’autres immunoessais avec cette protéine A recombinante purifiée.
Use Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein A to probe and detect rabbit and human antibodies, especially IgG isotypes, in Western blotting, ELISA, IHC and other immunoassay protocols.
La protéine A recombinante Pierce Thermo Scientific purifiée (non conjuguée) est utile pour préparer divers types de sondes ou milieux d’affinité pour la détection ou la purification d’anticorps de lapin et humains, en particulier les isotypes d’IgG, dans les immunoessais et les protocoles de purification des anticorps.
Caractéristiques de la protéine recombinante A :
• Contient quatre domaines de liaison Fc par protéine
• Mieux que la protéine G pour les IgG polyclonales provenant du lapin, du porc, du chien et du sérum de chat
• Plus pauvre que la protéine G pour l’IgG1 de souris, l’IgG3 humain et les anticorps de rat, de chèvre et de vache
La protéine A est un composant de paroi cellulaire produit par plusieurs souches de Staphylococcus aureus qui consiste en une seule chaîne polypeptidique et qui contient peu ou pas de glucides. La protéine A recombinante est produite dans l’E. coli et fonctionne en grande partie comme la protéine A native. La molécule de protéine A contient quatre sites de liaison à haute affinité capables d’interagir avec la région Fc à partir d’IgG de plusieurs espèces, y compris d’humain et de lapin. La liaison optimale se produit à un pH de 8,2, bien que la liaison soit également efficace dans des conditions neutres ou physiologiques (pH 7,0 à 7,6).
L’interaction entre les protéines A et IgG n’est pas équivalente pour toutes les espèces. Même au sein d’une espèce, la protéine A interagit avec certaines sous-classes d’IgG et non avec d’autres. Par exemple, les IgG1, IgG2 et IgG4 humaines se lient fortement, alors que les IgG3 ne se lient pas. Il existe également de nombreux cas où les anticorps monoclonaux ne se lient pas à la protéine A, en particulier la majorité des immunoglobulines de rat et les IgG1 de souris.
Propriétés de la protéine recombinante A :
• Source : E. coli
• Poids moléculaire : ∼44 600 (MW apparent par SDS-PAGE : 45 000)
• Forme : poudre sans sel
• A280 de solution à 0,1 % : ∼0,165
• Point isoélectrique (pI) : 4,7-4,8
Produits associés
Protéine recombinante A Pierce™, conjuguée à la peroxydase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50 mg
Gamme de produits Pierce
Forme Poudre
Sous-type de protéine Protéine A
Espèces Humain, lapin
Cible Anticorps
Contenu et stockage Dès réception, stocker à -20°C. Le produit est expédié à température ambiante.