Learn More
Thermo Scientific™ Membrane de transfert en PVDF à faible fluorescence, 0,2 μm, 7 cm x 8,4 cm
Code produit 10501664 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 membranes prédécoupées
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10501664 10 membranes prédécoupées
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27968
Code produit 10501664 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22860
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27968
Permet une grande capacité de liaison des protéines et des acides nucléiques avec des feuilles et des rouleaux de membrane en difluorure de polyvinylidène (PVDF) de haute qualité.
Pierce Low-Fluorescence PVDF Transfer Membranes are made of high-quality polyvinylidene difluoride and provide high binding capacity for proteins and nucleic acids for western, southern, and northern blotting methods. This low-fluorescence polyvinylidene difluoride (PVDF) membrane has a 0.2-micron pore size and is ideal for use with fluorescent probes. For best results, preactivate the membrane with 100% alcohol such as methanol, ethanol, or isopropanol.
Low-Fluorescence PVDF Transfer Membranes features include:
  • Re-probe characteristics—high mechanical strength makes PVDF an excellent membrane for stripping and re-probing
  • Compatibility—compatible with commonly used transfer conditions and detection methods such as staining, immunodetection, chemiluminescence, fluorescence, and radiolabeling
  • Durability—compatible with most organic solvents, acids, and mild bases
  • High sensitivity—exceptional binding capacity makes PVDF the ultimate choice for low abundance protein
  • Hydrophobic binding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 8,4 cm
Largeur (métrique) 7 cm
Quantité 10 membranes prédécoupées
Format Feuille
Matériau PVDF
Porosité 0,2 μm
Contenu et stockage Conservez les membranes à plat à température ambiante et à l’abri des vapeurs chimiques. Certaines vapeurs de solvants peuvent partiellement dissoudre les membranes, ce qui perturbe la structure des pores.
Conditions d’expédition Température ambiante
Dimensions (LxW) 7 cm x 8,4 cm
Suffisant pour 10 Mini-gel Blots
Type de produit Pierce Low-Fluorescence PVDF Transfer Membrane