Learn More
Thermo Scientific™ Membrane de transfert en PVDF, 0,45 μm, 26,5 cm x 3,75 m
Code produit 10617354 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 rouleau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10617354 1 rouleau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10617354 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    536.00€
    450.65€ / 1 pièces
    Économisez 85.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet une grande capacité de liaison des protéines et des acides nucléiques avec des feuilles et des rouleaux de membrane en difluorure de polyvinylidène (PVDF) de haute qualité.
Les membranes en PVDF Thermo Scientific™ Pierce sont des rouleaux et feuilles fabriqués en polydifluorure de vinylidène de haute qualité. Leur capacité de liaison est excellente pour les protéines et les acides nucléiques pour les transferts Western, Southern et Northern.
Ces membranes en PVDF (difluorure de polyvinyle) sont plus résistantes à la décoloration que les autres membranes en PVDF disponibles dans le commerce. Elles ont une meilleure rétention des protéines adsorbées que les autres types de membranes de transfert utilisées pour le transfert Western, dont le nitrate de cellulose. La membrane classique avec une taille des pores de 0,45 micron est disponible sous forme de feuilles prédécoupées et de rouleau. La membrane en PVDF à faible fluorescence présente une taille de pores de 0,2 micron et convient parfaitement à une utilisation avec les sondes fluorescentes. Cette membrane comporte des niveaux de fond inférieurs et une sensibilité accrue pour l’examen fluorescent par rapport aux membranes standard en PVDF ou aux membranes en nitrate de cellulose.
Points clés :
  • Transfert Western – les membranes de transfert en PVDF sont fabriquées spécialement pour le transfert des protéines et le transfert Western
  • Compatible et durable – le difluorure de polyvinylidène (PVDF) est compatible avec la plupart des solvants organiques, des acides et des bases douces ; il ne se déchire pas et ne devient pas friable comme le nitrate de cellulose
  • Facile à utiliser – les feuilles en PVDF prédécoupées sont prêtes à l’emploi pour les expériences de transfert à partir d’étalons préfabriqués et de mini gels maison (SDS-PAGE)
  • Des options spécialisées – choisissez la variété avec taille des pores de 0,45 μm pour la détection colorimétrique et par chimiluminescence ; utilisez la membrane à faible fluorescence (0,2 μm) pour le transfert fluorescent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 3,75 m
Largeur (métrique) 26,5 cm
Description Membrane de transfert en PVDF Pierce, 0,45 µm, 26,5 cm x 3,75 m
Capacité de liaison 294 μg/cm2, BSA: 215 μg/cm2, Insulin: 160 μg/cm2
Quantité 1 rouleau
Format Rouleau
Matériau PVDF
Porosité 0,45 μm
Contenu et stockage Conservez les membranes à plat à température ambiante et à l’abri des vapeurs chimiques. Certaines vapeurs de solvants peuvent partiellement dissoudre les membranes, ce qui perturbe la structure des pores.
Conditions d’expédition Température ambiante
Dimensions (LxW) 26,5 cm x 3,75 m
Suffisant pour ≥100 Mini-gel Blots (When cut to 8.8 x 10 cm); ≥80 Midi-gel Blots (When cut to 8.5 x 13.25 cm)