Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Pyrogen-Free Glass Test Tubes
Code produit 17865057 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 tubes
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17865057 30 tubes 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17865057 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A43889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.66€
    32.65€ / 30 pièces
    Économisez 11.01€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
The endotoxin-free glass test tubes contain less than 0.005 EU/mL endotoxin. Recommended for use as reaction tubes in Gel Clot assays.
These endotoxin-free glass test tubes contain less than 0.005 EU/mL endotoxin. They are recommended for use as reaction tubes in endotoxin detection assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Endotoxin level <0.005 EU/mL
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre
À utiliser avec Gel Clot and Chromogenic Endotoxin Assay
Quantité 30 tubes
Type de produit Test Tube
Diamètre (impériale) 13 mm