Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Quantitative Peptide Assays & Standards
Code produit 15312617 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Dosage des peptides
Étalon de dosage de digestion des peptides
Méthode de détection:
Colorimétrique
Colorimétrique, Fluorescent
Fluorescent
Conditionnement:
1 SET
1 kit
1.50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Méthode de détection Conditionnement
15312617 Étalon de dosage de digestion des peptides Colorimétrique, Fluorescent 1.50mL
15380517 Dosage des peptides Colorimétrique 1 SET
15420434 Dosage des peptides Fluorescent 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15312617 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23295
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    155.65€ / 1.5mL
    Économisez 15.35€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les dosages et étalons peptidiques quantitatifs colorimétriques ou fluorescents Pierce sont des dosages sur microplaques faciles à utiliser conçus spécifiquement pour améliorer la sensibilité et la reproductibilité de la quantification peptidique, pour l’analyse par spectrométrie de masse.
Les dosages peptidiques quantitatifs colorimétriques ou fluorescents Pierce sont des dosages sur microplaques faciles à lire et à mélanger avec des signaux stables, pour une mesure précise et fiable des échantillons de digestion peptidique. Un étalon de référence de digestion peptidique de haute qualité est fourni séparément ou dans les kits pour la génération de courbes standard linéaires, pour une précision et une reproductibilité améliorées. L’augmentation de la sensibilité, le faible volume de dosage des échantillons et l’étalon de référence inclus sont essentiels pour une mesure précise et robuste des échantillons de digestion peptidique, pour la normalisation de la quantité d’injection d’échantillon pour l’analyse MS.
• Sensible : détectent avec précision aussi peu que 5 µg/ml (fluorométrique) ou 25 µg/ml (colorimétrique) de mélange de peptides
• Reproductible : performances du dosage rigoureusement testées à l’aide de mélanges de digestion peptidique
• Étalon de digestion peptidique robuste : le kit comprend un étalon de digestion peptidique validé pour une reproductibilité de l’analyse quantitative améliorée
• Compatible : fonctionne avec de nombreux réactifs, y compris les réactifs de préparation d’échantillons de spectrométrie de masse et les peptides marqués au TMT (dosage fluorométrique)
• Pratique : format facile de mélange et de lecture et signal stable qui peut être lu en seulement 5 minutes (fluorométrique) ou 15 minutes (colorimétrique)
Dosage peptidique colorimétrique quantitatif Pierce fournit des réactifs BCA modifiés pour la réduction de Cu+2 à Cu+1, un chélateur exclusif optimisé pour la quantification des mélanges de peptides et étalon de référence de digestion de peptides pour la génération de courbes standard linéaires de contrôle. Ce dosage de peptides colorimétriques nécessite une petite quantité d’échantillons (20 µl) et possède une plage de concentration de peptides de 25 à 1 000 μg/ml. Pendant la réaction, le cuivre est tout d’abord réduit par la structure amide des peptides dans des conditions alcalines (réaction de Biuret), puis le chélateur se couple avec le cuivre réduit afin de former un complexe rouge vif (qui absorbe à 480 nm) qui peut être lu en 15 minutes. Le signal produit à partir de cette réaction est 3 à 4 fois plus sensible que le dosage des protéines Micro-BCA pour l’analyse des peptides. Le dosage peptidique colorimétrique est compatible avec les peptides marqués au TMT, mais n’est pas recommandé pour les peptides synthétiques, car le dosage est affecté par la teneur en acides aminés des peptides.
Les réactifs de dosage quantitatif des peptides fluorescents Pierce comprennent un tampon de dosage des peptides, un réactif de marquage des peptides fluorescents et un étalon de dosage de digestion peptidique pour la mesure quantitative des concentrations de peptides. Ce dosage sensible ne nécessite que 10 µl d’échantillon, produit une réponse linéaire avec une augmentation des concentrations de peptides (5 à 1 000 μg/ml) et produit une fluorescence finale stable qui peut être détectée en seulement 5 minutes. Avec ce dosage, les peptides sont spécifiquement marqués à l’extrémité amino-terminale à l’aide d’un réactif fluorescent réactif à l’amine qui n’est pas fluorescent jusqu’à la réaction avec les peptides tryptiques. Les peptides marqués par fluorescence sont détectés sur un lecteur de microplaques (ex390/em475). Ce dosage est adapté à la mesure quantitative de mélanges de digestion de peptides et de peptides synthétiques avec une extrémité amino-terminale non bloquée. Les dosages par fluorescence ne sont pas compatibles avec les peptides marqués au TMT.
L’étalon de dosage de digestion des peptides Thermo Scientific a été conçu comme un étalon de référence à utiliser avec les dosages quantitatifs de peptides fluorométriques et colorimétriques Pierce pour améliorer la reproductibilité et la précision de la quantification des peptides. L’étalon de dosage de digestion des peptides est fourni sous forme de liquide prêt à l’emploi à 1 mg/ml. La protéine de référence a été digérée avec de la trypsine de qualité MS afin de minimiser les clivages ratés. Afin d’assurer une performance constante, l’efficacité de digestion de la protéine est surveillée afin d’assurer la cohérence entre les lots et la qualité est évaluée par comparaison à un étalon de référence.
Applications
• Normalisation des concentrations des échantillons pour les applications quantitatives en aval
• Normalisation des volumes de chargement d’échantillons pour les applications LC, MS et LC-MS
• Mesure de la récupération après les procédures de nettoyage des peptides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Type de produit Étalon de dosage de digestion des peptides
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage Contient 1 x 1,5 ml (1 mg/ml)
Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Matériau de départ Peptides, protéine digérée par la protéase
Méthode de détection Colorimétrique, Fluorescent
Étape du flux de travail Tests en cours de traitement
Quantité 1,5 ml
Forme Liquide