Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage quantitatif au peroxyde Pierce™ (formulation
Code produit 10414195 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10414195 100 mL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10414195 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23280
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Détectez et mesurez les niveaux de peroxyde d’hydrogène (H2O2) dans des échantillons biologiques à l’aide d’un réactif de fer (Fe) et d’orange de xylénol (XO) pour microplaques ou tubes.
Détectez et mesurez les niveaux de peroxyde d’hydrogène dans les échantillons biologiques à l’aide d’un réactif orange de fer et de xylénol avec les kits de dosage quantitatif de peroxyde Thermo Scientific™ Pierce.
Ces kits de dosage de peroxyde aqueux et compatibles avec les lipides détectent les peroxydes selon l’oxydation de l’ion ferreux à l’ion ferrique en présence de xylénol orange. La formulation du kit de dosage est compatible avec l’eau et inclut du sorbitol, ce qui permet d’améliorer la sensibilité. En revanche, l’autre kit de dosage a une formulation qui peut être utilisée avec des échantillons à base de lipides sans extraire ces derniers dans un premier temps. Cependant, le dosage est moins sensible en raison de l’absence de sorbitol dans ce kit. La plupart des protéines n’interfèrent pas avec ces dosages, bien que certains chélateurs métalliques puissent nécessiter l’utilisation d’un blanc (c.-à-d. un contrôle) afin d’atténuer ces effets.
Dans ces dosages, les hydroperoxydes transforment le Fe2+ en Fe3+ à un pH acide. Grâce à sa formulation compatible avec l’eau, le peroxyde réagit d’abord avec le sorbitol, le transformant en un radical peroxyle, ce qui déclenche l’oxydation du Fe2+ en Fe3+. Dans la formulation compatible avec les lipides, le peroxyde transforme directement le Fe2+ en Fe3+. Dans une solution d’acide sulfurique, le Fe3+ forme un complexe avec le colorant orange de xylénol (XO) pour obtenir un produit violet d’une absorbance maximale de 560 nm. Les niveaux de peroxyde dans les échantillons de test peuvent être déterminés par calcul à partir du coefficient d’extinction connu du complexe XO-Fe ou par référence à une courbe standard préparée avec une solution de peroxyde d’hydrogène.
Points clés :
  • Peroxydes : détectent et mesurent les niveaux de peroxyde d’hydrogène (H2O2) dans les échantillons biologiques et d’autres liquides
  • Pratique : pas de réactifs propriétaires, mais les kits prêts à l’emploi éliminent la variabilité, la difficulté et les dépenses supplémentaires liées à la formulation des réactifs
  • Polyvalent : la quantification par calcul à partir du coefficient d’extinction ou par référence à une courbe d’étalonnage permet d’adapter facilement la méthode à une multitude de types d’échantillons et de fins de tests
  • Deux formulations : choisissez le kit compatible avec l’eau pour une sensibilité maximale avec les échantillons non lipidiques ; choisissez le kit compatible avec les lipides pour de meilleurs résultats avec les échantillons contenant des lipides
Recommandées dans les cas suivants :
Mesure générale du peroxyde d’hydrogène (H2O2) dans les échantillons protéiques ; quantification des peroxydes dans les détergents ; évaluation des effets des peroxydes sur l’activité cellulaire ; détermination de la glycation des protéines ; mesure de l’accumulation du peroxyde dans les lipides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : 100 dosages en tubes ou 500 dosages sur microplaque avec échantillons non lipidiques
• Réactif A, 1 ml
• Réactif B, 2 x 50 ml
Stocker à 4°C.
Description Kit de dosage quantitatif au peroxyde Pierce (aqueux)
Doser Dosage quantitatif du peroxyde
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Type de produit Dosage quantitatif du peroxyde
Spécificité Non spécifique à la cible
Suffisant pour 100 dosages en tube ou 500 dosages sur microplaques
À utiliser avec (application) Détection basée sur une solution, absorbance
À utiliser avec (équipement) Spectrophotometer, Microplate Reader
Quantité 100 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Quantitative Peroxide Assay Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol