Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Quantitative Peroxide Assay Kit (Lipid)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Détectez et mesurez les niveaux de peroxyde d’hydrogène dans les échantillons biologiques à l’aide d’un réactif orange de fer et de xylénol avec les kits de dosage quantitatif de peroxyde Thermo Scientific™ Pierce.
Le kit de dosage quantitatif du peroxyde Thermo Scientific Pierce (formulation compatible avec les lipides) détecte et mesure les niveaux de peroxyde d’hydrogène dans les échantillons biologiques en utilisant un réactif à base de fer et de xylénol orange (XO).
Ce kit de dosage du peroxyde compatible avec les lipides détecte les peroxydes par oxydation de l’ion ferreux en ion ferrique en présence de xylénol orange. La formulation du kit peut être utilisée avec des échantillons contenant des lipides sans extraction préalable des lipides ; cependant, comme ce kit ne contient pas de sorbitol, le dosage est moins sensible. La plupart des protéines n’interfèrent pas avec ce dosage, bien que certains chélateurs métalliques puissent nécessiter l’utilisation d’un blanc (c.-à-d. un contrôle) afin d’atténuer ces effets.
Caractéristiques du Kit de dosage quantitatif du peroxyde :
• Peroxydes : détecte et mesure les niveaux de peroxyde d’hydrogène (H2O2) dans les échantillons biologiques et autres échantillons liquides
• Pratique : pas de réactifs propriétaires, mais les kits prêts à l’emploi éliminent la variabilité, la difficulté et les dépenses supplémentaires liées à la formulation des réactifs
Applications :
• Mesure générale du peroxyde d’hydrogène (H2O2) dans les échantillons de protéines
• Quantification des peroxydes dans les détergents
• Évaluation des effets des peroxydes sur l’activité cellulaire
• Détermination de la glycation protéique ; Mesure de l’accumulation de peroxyde dans les lipides
Dans ce dosage, les hydroperoxydes convertissent le Fe2+ en Fe3+ à un pH acide. Avec cette formulation compatible avec les lipides, le peroxyde transforme directement le Fe2+ en Fe3+. Dans une solution d’acide sulfurique, le Fe3+ forme un complexe avec le colorant orange de xylénol (XO) pour obtenir un produit violet d’une absorbance maximale de 560 nm. Les niveaux de peroxyde dans les échantillons d’essai peuvent être déterminés par calcul à partir du coefficient d’extinction connu du complexe XO-Fe ou par référence à une courbe standard préparée avec une solution de peroxyde d’hydrogène.
Produits associés
Kit de dosage quantitatif du peroxyde Pierce™, aqueux (Réf. n° 23280)
Réactif A pour dosage du peroxyde Pierce™ (Réf. n° 23281)
Réactif B pour dosage du peroxyde Pierce™ (Réf. n° 23282)
Réactif C pour dosage du peroxyde Pierce™ (Réf. n° 23283)
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Suffisant pour : 100 dosages en tubes ou 500 dosages sur microplaque avec échantillons contenant des lipides • Réactif A, 1 ml • Réactif C, 4 x 25 ml Stocker à 4°C. |
| Description | Kit de dosage quantitatif au peroxyde Pierce (lipide) |
| Doser | Kit de dosage quantitatif du peroxyde |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de produit | Dosage quantitatif du peroxyde |
| Spécificité | Non spécifique à la cible |
| Suffisant pour | 100 dosages en tube ou 500 dosages sur microplaques |
| À utiliser avec (application) | Détection basée sur une solution, absorbance |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotometer, Microplate Reader |
| Show More |