Learn More
Thermo Scientific™ Réservoir de réactif ELISA
Code produit 10083593 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 unités
Conditionnement:
200 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10083593 200 unités 200 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10083593 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 15075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00€
    223.65€ / 200 unités
    Économisez 17.35€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Distribuez rapidement des réactifs avec des pipettes multicanaux grâce à ces robustes réservoirs stériles jetables moulés à partir de polystyrène à fort impact.
Les réservoirs de réactifs Thermo Scientific™ Pierce sont stériles, robustes, jetables et moulés à partir de polystyrène à fort impact.
Informations complémentaires et commande en ligne
Les réservoirs facilitent le pipetage multi-canaux répété pour l’acheminement des réactifs vers les microplaques.
Points clés :
  • Les réservoirs stériles et robustes sont moulés à partir de polystyrène à fort impact
    Les réservoirs facilitent le prélèvement répété de réactifs par des pipettes multi-canaux pour l’acheminement vers des plaques de 96 puits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Réservoirs de réactifs ELISA Pierce
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de réactif
Quantité 200 unités
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Compatibilité des plaques Plaque à 96 puits, plaque à 384 puits
Jetable Oui
Forme du fond Fond en V