Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A Agarose
Code produit 11806774 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 ml
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11806774 25 ml 25mL
10540424 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11806774 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20366
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1836.00€
    1597.32€ / 25mL
    Économisez 238.68€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Purifiez les IgG à l’aide de cette protéine A conçue génétiquement et immobilisée sur l’agarose en microbilles, lorsque la protéine A native a des effets indésirables.
La protéine recombinante A Agarose Pierce Thermo Scientific™ est une résine d’agarose à microbilles sur laquelle une forme génétiquement modifiée de protéine A a été immobilisée pour être utilisée dans des applications de purification d’IgG où le ligand natif a des effets indésirables.
L’agarose protéine A recombinante Pierce utilise une forme génétiquement modifiée de protéine A qui est produite dans E. coli puis immobilisée sur l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B). Bien que certaines régions non essentielles aient été supprimées, la recombinaison est similaire à la protéine A native au niveau de sa taille et des domaines de liaison aux IgG. La protéine possède quatre sites de liaison à haute affinité capables de se lier spécifiquement à la région Fc de molécules d’immunoglobulines de plusieurs espèces. Certains chercheurs préfèrent utiliser une résine d’affinité basée sur la forme recombinante de la protéine A dans des applications particulières où l’expérience pratique indique qu’une source de production différente (E. coli vs S. aureus) fournit moins de liaison non spécifique ou des niveaux inférieurs de contamination par l’endotoxine. Sinon, les résines de protéines A natives fournissent généralement une purification d’anticorps de plus grande capacité.
Points clés :
  • Protéine A immobilisée : lie spécifiquement les IgG de plusieurs espèces de mammifères, en particulier la plupart des sous-types d’IgG humaine et de lapin.
  • Capacité standard : la charge de la protéine A immobilisée fournit une capacité de liaison de 15 à 17 mg d’IgG humaine par millilitre de résine.
  • Résine d’agarose : agarose perlée réticulée à 6 % pour les méthodes de purification par affinité de petite colonne ou lots.
Propriétés de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B) :
  • Stabilité du pH : 2 à 14 (court terme) ; 3 à 13 (long terme)
  • Taille moyenne des particules : 45 à 165 microns
  • Limite d’exclusion : 10 000 à 4 000 000 daltons
  • Débit volumétrique maximal : environ 1 ml/minute (pour une colonne de 1 cm de diamètre)
  • Vitesse linéaire maximale : 30 cm/heure
  • Pression maximale : moins de 25 psi (1,5 bar), définie comme la chute de pression maximale dans une colonne que la résine peut supporter (remarque : Il est possible que la pression manométrique indiquée sur un appareil de chromatographie en phase liquide mesure la pression totale du système plutôt que la chute de pression dans la colonne.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Agarose
Gamme de produits Pierce
Type de colonne Résine d’agarose, affinité
Format Flacon
Phase stationnaire Protéine A
Cible de purification Anticorps IgG
Contenu et stockage À la réception, conserver le produit entre 4°C et 8°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Quantité 25 ml