Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A/G, Alkaline Phosphatase Conjugated
Code produit 11809240 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11809240 0,5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11809240 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 32391
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Avec cette protéine recombinante A / G purifiée conjuguée à la péroxydase ou à la phosphatase alcaline, détectez les anticorps de nombreuses espèces hôtes, en particulier les isotypes IgG.
Les formes purifiées et conjuguées de la protéine A / G recombinante Thermo Scientific™ Pierce permettent d’analyser et de détecter les anticorps, en particulier les isotypes IgG, dans de nombreuses espèces hôtes différentes, dans le transfert Western, les tests ELISA, l’immunohistochimie et d’autres protocoles d’immunoessai.
Les propriétés étendues de liaison Fc de la protéine A / G en font un outil populaire dans l’étude et la purification des immunoglobulines. La protéine A / G se lie à toutes les sous-classes d’IgG humaines, les IgA, les IgE, les IgM et, dans une moindre mesure, les IgD, mais elle ne se lie pas aux IgA, aux IgM ou à l’albumine sérique de souris. La protéine A / G un excellent outil pour la purification et la détection des anticorps monoclonaux de souris provenant de sous-classes d’IgG, sans aucune interférence de ces autres protéines sériques. Les sous-classes individuelles d’anticorps monoclonaux de souris sont plus susceptibles d’avoir une affinité plus forte avec cette protéine chimérique qu’avec la protéine A ou G.
Points clés :
  • Contient quatre domaines de liaison Fc de la protéine A et deux de la protéine G
  • Assure la liaison de toutes les espèces et sous-classes d’anticorps reconnues par la protéine A ou G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type de produit Protéine A recombinante Pierce, conjuguée de phosphatase alcaline
Conjugué Phosphatase alcaline
Quantité 0,5 mg
Gamme de produits Pierce
Forme Poudre
Sous-type de protéine Protéine A
Cible Anticorps
Contenu et stockage Conservez dans son récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien aéré, mais pas au-dessus de -20°C.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.