Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A/G, Peroxidase Conjugated
Code produit 11829240 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11829240 0,5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11829240 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 32490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00€
    245.65€ / 0.5mg
    Économisez 18.35€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Avec cette protéine recombinante A / G purifiée conjuguée à la péroxydase ou à la phosphatase alcaline, détectez les anticorps de nombreuses espèces hôtes, en particulier les isotypes IgG.
Les formes purifiées et conjuguées de la protéine A / G recombinante Thermo Scientific™ Pierce permettent d’analyser et de détecter les anticorps, en particulier les isotypes IgG, dans de nombreuses espèces hôtes différentes, dans le transfert Western, les tests ELISA, l’immunohistochimie et d’autres protocoles d’immunoessai.
Les propriétés étendues de liaison Fc de la protéine A / G en font un outil populaire dans l’étude et la purification des immunoglobulines. La protéine A / G se lie à toutes les sous-classes d’IgG humaines, les IgA, les IgE, les IgM et, dans une moindre mesure, les IgD, mais elle ne se lie pas aux IgA, aux IgM ou à l’albumine sérique de souris. La protéine A / G un excellent outil pour la purification et la détection des anticorps monoclonaux de souris provenant de sous-classes d’IgG, sans aucune interférence de ces autres protéines sériques. Les sous-classes individuelles d’anticorps monoclonaux de souris sont plus susceptibles d’avoir une affinité plus forte avec cette protéine chimérique qu’avec la protéine A ou G.
Points clés :
  • Contient quatre domaines de liaison Fc de la protéine A et deux de la protéine G
  • Assure la liaison de toutes les espèces et sous-classes d’anticorps reconnues par la protéine A ou G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protéine A / G recombinante Pierce, conjuguée de peroxydase
Conjugué HRP
Quantité 0,5 mg
Gamme de produits Pierce
Forme Poudre
Sous-type de protéine Protéine A
Cible Anticorps
Contenu et stockage Conservez dans son récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien aéré, mais pas au-dessus de -20°C.