Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein G, Peroxidase Conjugated
Code produit 11899150 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11899150 0,5 mg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11899150 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31499
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Détectez les anticorps humains et de souris, en particulier les isotypes IgG, dans les immunoessais avec cette protéine G recombinante purifiée, biotinylée ou conjuguée à la peroxydase.
Les formes purifiées et conjuguées de la protéine G recombinante Thermo Scientific™ Pierce permettent d’analyser et de détecter les anticorps humains et de souris, en particulier les isotypes IgG, dans le transfert Western, les tests ELISA, l’immunohistochimie et d’autres protocoles d’immunoessai.
La protéine G est une protéine bactérienne à paroi cellulaire isolée des streptocoques du groupe G. Le séquençage de l’ADN de la protéine G native identifie deux domaines et sites de liaison aux IgG pour la liaison de la surface cellulaire et de l’albumine. Les domaines de liaison de l’albumine et de la surface cellulaire ont été éliminés de la protéine G recombinante pour réduire la liaison non spécifique et, par conséquent, peuvent être utilisés pour séparer les IgG des échantillons bruts. La liaison optimale se produit au pH 5, bien que la liaison soit également efficace à un pH de 7,0 à 7,2.
Points clés :
  • Contient deux domaines de liaison Fc par protéine
  • Meilleure que la protéine A pour les anticorps de souris (notamment l’IgG1), d’humains (notamment l’IgG3), de rats, de chèvres et de vaches
  • Moins efficace que la protéine A pour les cobayes, les cochons, les chiens et les chats
  • Ne se lie pas aux IgM, IgD ou IgA humaines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protéine G recombinante Pierce, conjuguée de peroxydase
Conjugué HRP
Quantité 0,5 mg
Gamme de produits Pierce
Forme Poudre
Sous-type de protéine Protéine G
Cible Anticorps
Contenu et stockage Dès réception, conserver le produit lyophilisé à -20°C. Le produit est expédié à température ambiante.