Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein L, Biotinylated
Code produit 11895845 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11895845 0,5 mg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11895845 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 29997
 Article restreint
En stock
Détectez les anticorps humains et de souris contenant des chaînes légères kappa dans des immunoessais grâce à cette protéine L recombinante purifiée, biotinylée ou conjuguée à la peroxydase.
Les formes purifiées et conjuguées de la protéine L recombinante Thermo Scientific™ Pierce permettent d’analyser et de détecter les anticorps humains et de souris contenant des chaînes légères kappa dans le transfert Western, les tests ELISA, l’immunohistochimie et d’autres protocoles d’immunoessai.
La protéine L est une protéine de liaison aux immunoglobulines issue de la bactérie Peptostreptococcus magnus, aujourd’hui produite par des techniques recombinantes. La protéine L a la capacité unique de se lier à travers les interactions de la chaîne légère kappa sans interférer avec le site de liaison de l’antigène d’un anticorps. Ceci donne à la protéine L la capacité de lier une gamme plus large de classes et de sous-classes d’Ig que d’autres protéines de liaison d’anticorps. La protéine L se lie à toutes les classes d’Ig (IgG, IgM, IgA, IgE et IgD). La protéine L liera également les fragments variables à chaîne unique (scFv) et les fragments Fab. La protéine L lie la kappa I, III et IV chez l’humain et la kappa I chez la souris.
Points clés :
  • Contient quatre domaines de liaison aux immunoglobulines par protéine
  • Lie les membres de toutes les classes d’Ig (IgG, IgM, IgA, IgE et IgD) qui contiennent des chaînes légères kappa
  • Lie les fragments variables à chaîne unique (scFv) et les fragments Fab qui contiennent des chaînes légères kappa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protéine L recombinante Pierce, biotinylée
Conjugué Biotine
Quantité 0,5 mg
Gamme de produits Pierce
Forme Poudre
Sous-type de protéine Protéine L
Cible Anticorps
Contenu et stockage Dès réception, stocker à -20°C. Le produit est expédié à température ambiante.