Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein L
Code produit 15225693 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
50 mg
500 mg
Conditionnement:
1mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15225693 50 mg 50mg
10658464 1 mg 1mg
15235693 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15225693 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77679
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Détectez les anticorps humains et de souris contenant des chaînes légères kappa dans des immunoessais grâce à cette protéine L recombinante purifiée, biotinylée ou conjuguée à la peroxydase.
Les formes purifiées et conjuguées de la protéine L recombinante Thermo Scientific™ Pierce permettent d’analyser et de détecter les anticorps humains et de souris contenant des chaînes légères kappa dans le transfert Western, les tests ELISA, l’immunohistochimie et d’autres protocoles d’immunoessai.
La protéine L est une protéine de liaison aux immunoglobulines issue de la bactérie Peptostreptococcus magnus, aujourd’hui produite par des techniques recombinantes. La protéine L a la capacité unique de se lier à travers les interactions de la chaîne légère kappa sans interférer avec le site de liaison de l’antigène d’un anticorps. Ceci donne à la protéine L la capacité de lier une gamme plus large de classes et de sous-classes d’Ig que d’autres protéines de liaison d’anticorps. La protéine L se lie à toutes les classes d’Ig (IgG, IgM, IgA, IgE et IgD). La protéine L liera également les fragments variables à chaîne unique (scFv) et les fragments Fab. La protéine L lie la kappa I, III et IV chez l’humain et la kappa I chez la souris.
Points clés :
  • Contient quatre domaines de liaison aux immunoglobulines par protéine
  • Lie les membres de toutes les classes d’Ig (IgG, IgM, IgA, IgE et IgD) qui contiennent des chaînes légères kappa
  • Lie les fragments variables à chaîne unique (scFv) et les fragments Fab qui contiennent des chaînes légères kappa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50 mg
Gamme de produits Pierce
Forme Poudre
Sous-type de protéine Protéine L
Cible Anticorps
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C.
Remarque : Stockez le produit reconstitué pendant un mois à 4°C. Pour le stockage à long terme, aliquote, ajoutez un volume égal de glycérol et stockez à -20°C.