Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Flash Assay Kit
Code produit 12162240 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de 100 réactions
Kit de 1000 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12162240 Kit de 100 réactions 1 pièce
12137850 Kit de 1000 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12162240 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 16164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    93.72€ / 1 pièces
    Économisez 38.28€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Activité transcriptionnelle des éléments réglementaires dans les lysats de cellules entières grâce à ce kit de luciférase Renilla par incandescence hautement sensible.
Le kit de dosage incandescent de la luciférase Renilla Pierce Thermo Scientific™ fournit aux chercheurs un dosage intracellulaire très sensible pour l’activité transcriptionnelle des éléments réglementaires dans le lysat cellulaire entier.
Ce kit de dosage incandescent contient des réactifs pour mesurer l’activité de la luciférase Renilla dans les milieux de culture cellulaire et les lysats de mammifères. Lorsqu’il est utilisé avec les plasmides de luc. Renilla verte de Thermo Scientific, le kit fournit un système de dosage de rapporteur bioluminescent extrêmement sensible pour la détection intracellulaire de l’activité du promoteur ou de la voie. Le signal produit par la Luc. Renilla verte est considérablement supérieur aux signaux provenant de luciférases soit de lucioles natives soit Renilla, dosées dans des conditions similaires. Le rendement lumineux capté à l’aide d’un luminomètre peut être corrélé avec la quantité de protéine luciférase Renilla produite et utilisée pour déterminer l’activité du promoteur dirigeant l’expression de la Renilla.
Points clés :
  • Sensible – une sensibilité accrue permet l’utilisation d’un plus petit nombre de cellules
  • Économique – les dosages les plus sensibles entraînent une diminution de la consommation de réactifs
  • Gain de temps – les dosages nécessitent une manipulation minimale des échantillons
  • Compatible avec l’automatisation – capable de réaliser des criblages à haut débit
  • Pratique – contient un tampon de lyse cellulaire universel et un réactif de dosage incandescent optimisé
  • Sûr – permet d’effectuer des dosages non radioactifs
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrat
Matériel nécessaire :
Luciférase Renilla et luminomètre ou tout autre instrument capable de surveiller la luminescence, tels que les lecteurs de microplaques Luminoskan Ascent et Varioskan Flash de Thermo Scientific.
Recommandées dans les cas suivants :
Études de promoteurs pour l’analyse des éléments de régulation cis et des facteurs d’action trans ; Sélection de médicaments ; Sélection de siARN et de miARN ; Dosages multiplexés pour l’étude des effets hors-cible ; Dosages de rapporteurs pour la localisation de protéines ; Analyse de voies de transduction de signaux ; Études d’épissage d’ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’essai
Cible Luciférase, luciférase de Renilla verte
Quantité Kit de 100 réactions
Contenu et stockage • Tampon de dosage incandescent Renilla, 5 ml, stocker à 4°C
• Coelentérazine (100X), 50 μl, stocker à -80°C
• 2X tampon de lyse cellulaire, 6 ml, stocker à température ambiante
Doser Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Méthode de détection Bioluminescent
À utiliser avec (équipement) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Type d’étiquette Marquage enzymatique
Propriétés du substrat Substrat chimique
Technique Chimiluminescence améliorée
Type de substrat Substrat de luciférase
Gamme de produits Pierce
Substrat Coélentérazine