Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Code produit 12182240 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de 100 réactions
Kit de 1000 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12182240 Kit de 1000 réactions 1 pièce
12172240 Kit de 100 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12182240 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 16167
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Obtenez un signal de bioluminescence lumineux et stable (demi-vie d’environ 3 heures) en présence de rapporteurs de luciférase Renilla
Le kit de dosage luminescent de la luciférase Renilla Pierce Thermo Scientific™ offre un signal de bioluminescence extrêmement lumineux et stable (demi-vie d’environ 3 heures), notamment en présence de rapporteurs pour la luciférase de Renilla verte.
Ce kit de dosage luminescent de luciférase Pierce contient des réactifs permettant de mesurer l’activité de la luciférase de Renilla dans les lysats cellulaires. En présence de luciférase, le réactif lumineux fournit un signal bioluminescent stable et convient parfaitement aux luminomètres sans injecteurs ou au traitement par lots d’échantillons. La sortie lumineuse générée par la réaction de luciférase peut être corrélée avec la quantité de protéine de luciférase produite qui est à son tour proportionnelle à l’activité du promoteur conduisant à l’expression de luciférase. Les réactifs de dosage lumineux ont été optimisés pour de meilleurs résultats avec les plasmides de la Luc. Renilla verte Thermo Scientific ; cependant, ce kit de luminescence peut être utilisé pour détecter l’activité d’autres dérivés de la luciférase de Renilla qui utilisent la coelentérazine comme substrat.
Points clés :
  • Sensible – Détection hautement sensible de l’activité de la luciférase Renilla verte
  • Stable – stabilité accrue du signal par rapport aux dosages incandescents
  • Simple – ne nécessite pas de luminomètre avec injecteurs
  • Compatible – réactifs de dosage compatibles avec d’autres luciférases Renilla
  • Compatible avec l’automatisation – capable de réaliser des dosages à haut débit
  • Pratique – contient un tampon de lyse cellulaire universel et un réactif de dosage luminescent optimisé
  • Sûr – permet d’effectuer des dosages non radioactifs
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrat
Matériel nécessaire :
Luciférase Renilla et luminomètre ou tout autre instrument capable de surveiller la luminescence, tels que les lecteurs de microplaques Luminoskan™ Ascent et Varioskan™ Flash de Thermo Scientific.
Recommandées dans les cas suivants :
Études de promoteurs pour l’analyse des éléments de régulation cis et des facteurs d’action trans ; Sélection de médicaments ; Sélection de siARN et de miARN ; Dosages multiplexés pour l’étude des effets hors-cible ; Dosages de rapporteurs pour la localisation de protéines ; Analyse de voies de transduction de signaux ; Études d’épissage d’ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’essai
Cible Luciférase, luciférase de Renilla verte
Quantité Kit de 1000 réactions
Contenu et stockage Dès réception, stockez le kit à -80°C ou stockez les composants individuels comme indiqué ci-dessus.
• Tampon de dosage lumineux Renilla, 50 ml, stocker à 4°C
• Coelentérazine (100X), 0,5 ml, stocker à -80°C
• 2X tampon de lyse cellulaire, 60 ml, stocker à température ambiante
Doser Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Méthode de détection Bioluminescent
À utiliser avec (équipement) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Type d’étiquette Marquage enzymatique
Propriétés du substrat Substrat chimique
Technique Chimiluminescence améliorée
Type de substrat Substrat de luciférase
Gamme de produits Pierce
Substrat Coélentérazine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol