Learn More
Thermo Scientific™ Kit de coloration réversible des protéines Pierce™ pour les membranes de nitrate de cellulose
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les kits de coloration réversible des protéines Thermo Scientific™ Pierce pour membranes sont des alternatives rapides et sensibles à la coloration Ponceau S pour la détection réversible de bandes de protéines sur la membrane de nitrate de cellulose ou la membrane en PVDF après transfert à partir de gels de polyacrylamide.
Points clés :
Meilleure que la coloration Ponceau S : plus sensible, plus facile à documenter, permanente jusqu’à inversion (ne s’estompe pas)
Sensible – haute avidité, coloration totale des protéines ; limite inférieure de détection égale à 25 à 50 ng par bande
Précise – ne détecte que les protéines ; ne se lie pas et n’interagit pas avec d’autres composants d’électrophorèse ou d’échantillon
Rapide – coloration en moins de 5 minutes (kit de nitrate de cellulose) ou de 30 minutes (kit de PVDF) ; effacement complet et coloration inverse en moins de 15 minutes
Stable – les composants sont stables à température ambiante, ce qui permet d’économiser de l’espace au réfrigérateur et d’éliminer les étapes d’équilibrage
Comprend :
Solutions de coloration, de décoloration et d’effacement des protéines réversibles ; le kit PVDF contient également une solution de sensibilisation
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Suffisant pour :10 membranes en nitrocellulose (8 cm x 8 cm) à partir de mini gels (SDS-PAGE) • Coloration réversible, 250 ml • Décoloration, 2 x 500 ml • Effaceur de coloration, 250 ml Conserver à température ambiante |
| Description | Kit de coloration réversible des protéines Pierce pour les membranes de nitrate de cellulose |
| Emplacement de détection | Détection sur transfert |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Marqueur ou colorant | Mélange exclusif |
| Quantité | 1.5 L |
| Molécule cible | Protéine |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de produit | Kit de coloration réversible de protéines |