Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ RNA 3' End Biotinylation Kit
Code produit 11814564 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11814564 20 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11814564 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20160
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Extrémités terminales biotinyle 3’ de sondes d’ARN pour l’EMSA non radioactive et d’autres méthodes de détection des acides nucléiques.
Le kit Thermo Scientific™ Pierce RNA 3' End Biotinylation Kit est optimisé pour le marquage de l’extrémité terminale 3 des sondes d’ARN afin de faciliter leur utilisation comme sondes ou cibles dans l’EMSA et d’autres méthodes pour l’étude des interactions protéine-ARN.
Le kit complet contient un brin d’ARN non marqué à utiliser comme témoin positif, un étalon de sonde d’ARN biotinylé, un inhibiteur de RNase, un glycogène et des réactifs améliorant la ligature. Le kit de biotinylation de l’extrémité 3’ de l’ARN utilise la ligase d’ARN T4 pour conjuguer un analogue de nucléotide unique à la terminaison 3’ d’un brin d’ARN. La cytidine (bis)phosphate biotinylée unique utilisée dans ce kit permet à la ligase d’ARN T4 d’attacher un seul marqueur à la biotine sur des sondes d’ARN de structure secondaire et de longueurs diverses avec une efficacité supérieure à 70 %.
Points clés :
  • Non radioactif : intègre un marquage à la biotine qui permet une sensibilité de détection similaire à la radioactivité lorsqu’elle est utilisée avec des systèmes de détection chimiluminescents
  • Rapide : l’ARN rapide peut être marqué en 0,5 à 2 heures avec un traitement en aval minimal
  • Facile à utiliser : ARN ligase et tampon de réaction optimisé inclus
  • Économique : solution moins chère que l’achat de sondes ARN synthétiques biotinylées
  • Marquage des extrémités : impact minimal sur la structure secondaire de l’ARN
  • Flexible : Sondes d’ARN transcrites in vitro ou marquées synthétiquement comprenant de 22 à 450 nucléotides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : 20 réactions de marquage (chacune avec 50 pmol d’ARN)
• Tampon de réaction ligase ARN T4 (10X), 100 µl
• ligase ARN T4 (20 000 U / ml), 40 µl
• Contrôle d’ARN non marqué (10 µM), 100 µl
• Contrôle d’ARN IRE biotinylé (125 nM), 35 µl
• Inhibiteur de RNase (40 U / µl), 2 ×10 µl
• eau sans nucléase, 1,5 ml
• DMSO, 200 µl
• 30 % PEG, 300 µl
• (Bis)phosphate de cytidine biotinylé (1 mM), 40 µl
• Glycogène (20 mg / ml), 20 µl
Stockez tous les composants à -20°C.
Format Kit
Gamme de produits Pierce
Type de produit Kit de marquage d’ARN
Quantité 20 réactions