Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ RNA 3' End Desthiobiotinylation Kit
Code produit 13434209 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
20 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13434209 20 réactions 20 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13434209 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20163
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Effectuez un marquage simple et efficace à la desthiobiotine de l’ARN à utiliser comme sondes ou comme alternatives d’anticorps pour l’enrichissement des protéines de liaison de l’ARN.
Effectuez un marquage simple et efficace par la desthiobiotine de l'ARN à utiliser comme sondes ou comme alternatives à l'utilisation d'anticorps pour l'enrichissement des protéines de liaison à l'ARN avec le kit de desthiobiotinylation de l'extrémité 3' d'ARN Thermo Scientific Pierce™.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le kit de desthiobiotinylation de l’extrémité 3’ d’ARN Pierce est optimisé pour le marquage de l’extrémité 3’ d’ARN simple brin à l’aide de l’ARN ligase T4. Une fois marqué, l’ARN peut être utilisé comme sonde pour des expériences de retard sur gel (EMSA), de transfert Northern et d’interaction protéine-ARN. Les ARN marqués à la desthiobiotine peuvent également être utilisés pour l’enrichissement des protéines de liaison à l’ARN (RBP) à l’aide d’une résine d’affinité à la streptavidine, le marquage par desthiobiotine se liant à la streptavidine d’une matière permettant une élution douce du complexe ribonucléoprotéique. Ce kit de marquage fait également partie du kit de pull-down magnétique des complexes ARN-protéine Thermo Scientific Pierce.
Points clés :
  • Non radioactif
    – un marquage de biotine unique a une sensibilité de détection similaire à celle de la radioactivité
  • Facile à utiliser : ARN ligase et tampon de réaction optimisé inclus
  • Économique : solution moins chère que l’achat de sondes ARN synthétiques biotinylées
  • Marquage des extrémités : impact minimal sur la structure secondaire de l’ARN
  • Flexibilité
    – le marquage par la desthiobiotine peut être utilisé pour la détection ou comme marqueur d’affinité pour la résine de streptavidine.
Comprend :
  • Cytidine bisphosphate desthiobiotinylée, ARN ligase T4 et son tampon de réaction, oligonucléotide ARN non marqué à utiliser comme contrôle positif, sonde ARN biotinylée à utiliser comme étalon, inhibiteur de RNase, glycogène et réactifs d’optimisation de la ligature
Recommandé dans les cas suivants :
  • Transfert Northern
  • EMSA
  • Enrichissement des protéines de liaison à l’ARN (RBP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : 20 réactions de desthiobiotinylation utilisant 50 pmol d’ARN chacune
• Cytidine bisphosphate desthiobiotinylée, 40 µL
• ARN ligase T4, 40 µl
• de tampon de réaction d’ARN ligase T4 (10X), 100 µl
• Contrôle d’ARN non marqué, 100 µl
• Contrôle d’ARN IRE biotinylé, 35 µl
• d’inhibiteur de RNase, 2 x 10 µl
• DMSO, 200 µl
• PEG (30 %), 300 µl
•, Glycogène, 20 µl
• Eau exempte de nucléase, 1,5 ml
À la réception, conserver à -20°C.
Format Kit
Technologie d’isolement Microbille magnétique
Nbre de réactions 20
Gamme de produits Pierce
Type de produit Kit de marquage d’ARN
Quantité 20 réactions