Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ S-Nitrosylation Western Blot Kit and HENS Buffer
Code produit 13464199 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
40 réactions
Type de produit:
Kit de transfert Western
Tampon HENS
Conditionnement:
0.20mL
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
13464199 40 réactions Kit de transfert Western 0.20mL
13474199 100 mL Tampon HENS 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13464199 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 90105
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Le kit de transfert Western S-Nitrosylation Thermo Scientific Pierce permet une détection sensible des modifications post-translationnelles des protéines par la S-nitrosocystéine dans un kit complet et facile à utiliser ou dans un tampon HENS autonome pour le kit de transfert Western S-Nitrosylation.
Le kit de transfert Western S-Nitrosylation Pierce contient un tampon de lyse/réaction cellulaire, un agent bloquant réactif au sulfhydryle, un agent réducteur, un agent de marquage et un anticorps anti-TMT pour marquer 40 échantillons (100 μg chacun). Comme pour les tests traditionnels de commutation de la S-nitrosylation, les cystéines non modifiées sont bloquées par un composé réactif au sulfhydryle. Les cystéines S-nitrosylées sont ensuite réduites de manière sélective avec l’ascorbate dans le tampon HENS pour un marquage avec les réactifs iodoTMTzéro, qui se lient de façon irréversible au thiol de cystéine qui a été S-nitrosylé. La détection des protéines modifiées par le réactif TMT est facilitée par un anticorps antiTMT.
La S-nitrosylation est une modification post-translationnelle qui régule de nombreux processus, notamment la prolifération cellulaire, l’apoptose, la relaxation musculaire lisse, la libération de neurotransmetteurs et la différenciation. Pendant la S-nitrosylation, les radicaux d’oxyde nitrique réagissent avec les thiols de cystéine pour produire un adduit S-NO altérant l’activité protéique.
Kit de transfert Western S-Nitrosylation Pierce
Le kit de transfert Western S-Nitrosylation Pierce contient les réactifs nécessaires pour réaliser une version modifiée de l’essai traditionnel de commutation de la S-nitrosylation, y compris un réactif bloquant la cystéine, un agent réducteur, un tampon de réaction, un réactif de marquage iodoTMT et un anticorps anti-TMT. Le marquage est réalisé en utilisant le réactif non biologique iodoTMT en lieu et place de la biotine-HPDP, ce qui permet de réduire le signal de fond lors de la détection par transfert Western. En plus de la détection des protéines S-nitrosylées par transfert Western, une résine anti-TMT immobilisée peut être utilisée pour enrichir de manière sélective les protéines / peptides S-nitrosylés marqués avec des réactifs iodoTMT. Ce flux de travail permet la cartographie de site de la S-nitrosylation et la quantification multiplexée à l’aide de la spectrométrie de masse.
Les caractéristiques du kit de transfert Western S-Nitrosylation Pierce sont les suivantes :
• Spécifique : les réactions de marquage optimisées commutent les modifications post-translationnelles de la S-nitrosocystéine avec le réactif iodoTMT pour une détection facile par transfert Western à l’aide d’un anticorps anti-TMT
• Meilleur rapport signal-bruit : utilise un réactif iodoTMT non biologique pour le marquage au lieu de la biotine-HPDP, ce qui réduit le bruit de fond lors de la détection par transfert Western
• Compatible avec le flux de travaux : la méthode de marquage est compatible avec d’autres méthodes d’analyse, y compris l’enrichissement via une résine anti-TMT et l’analyse quantitative multiplexée par spectrométrie de masse
• Pratique : tous les réactifs nécessaires sont inclus dans un kit
Tampon HENS
Le tampon HENS est composé de 100 mM HEPES (pH 7,8), 1 mM EDTA, 0,1 mM Neocuproine et 1 % SDS. Il s’agit d’un tampon de lyse cellulaire destiné à être utilisé avec le kit de transfert Western S-Nitrosylation Pierce, qui permet une détection sensible des modifications post-translationnelles de la protéine S-nitrosocystéine dans un kit complet et facile à utiliser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de transfert Western
Méthode de détection S-Nitrosylation
Gamme de produits Pierce
Quantité 40 réactions
Réactivité Toutes les espèces
Contenu et stockage À la réception, stockez le kit à –20°C ou stockez les composants individuels comme indiqué ci-dessus. Le kit est livré avec un bloc réfrigérant.