Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SATA (N-succinimidyl S-acetylthioacetate)
Code produit 10750805 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10750805 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10750805 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26102
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réactif d’addition sulfhydryle à réaction à l’amine (ester NHS) court (2,8A) ; crée un groupe -SH stable (protégé, mais exposé) pour les stratégies de réticulation des protéines.
Le SATA Thermo Scientific™ Pierce est un réactif à chaîne courte (bras espaceur de 2,8 Å) pour la modification covalente des amines primaires et l’ajout d’un groupe sulfhydryle stable mais exposé pour faciliter les stratégies de réticulation hétérobifonctionnelle.
Points clés :
  • Réagit avec les amines primaires pour ajouter des sulfhydryles protégés
  • Une étape de déprotection facile génère un groupe sulfhydryle libre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine
Contenu et stockage À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Marqueur ou colorant Groupe sulfhydryle
Type d’étiquette Groupes de conjugaison
Gamme de produits Pierce
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Type de réactif SATA
Quantité 50 mg
Solubilité DMF, DMSO
Type de produit Réticulateur