Learn More
Thermo Scientific™ Diméthylformamide (DMF) Pierce™, qualité séquençage
Code produit 11846794 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11846794 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11846794 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20673
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Exécutez des applications de chromatographie liquide (HPLC) et de spectrométrie de masse (LC-MS) à l’aide de ce solvant DMF pur à 99,5 % (poids moléculaire 73,09, CAS 68-12-2) avec une faible absorption UV.
Le diméthylformamide (DMF) Thermo Scientific Pierce est une préparation de qualité séquençage avec une grande pureté et des propriétés d’absorption homogènes pour une utilisation dans les méthodes HPLC et de spectrométrie de masse.
Le diméthylformamide de qualité séquençage est spécialement purifié par une méthode exclusive et testé pour assurer la régularité entre les lots avec une faible absorbance dans les UV afin de permettre la détection la plus sensible sur toutes les longueurs d’onde. Le DMF est conditionné dans des flacons en verre ambré rincés au solvant et scellé avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de PTFE pour une protection optimale.
Points clés :
  • Hautement purifié et testé pour garantir des performances fiables dans les applications HPLC, de spectrométrie de masse et de séquençage
  • Conditionné dans des flacons en verre ambré rincés au solvant et scellés avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de PTFE.
Détails du produit :
  • Propriétés générales du DMF
  • Autres noms : n,n-Diméthylformamide, n-Formyldiméthylamine
  • Formule moléculaire : C3H7ON
  • Poids moléculaire : 73,09
  • Densité : 0,945 g/ml
  • Numéro CAS : 68-12-2
Le DMF de qualité séquençage Pierce est spécialement purifié et testé selon les spécifications les plus élevées afin d’assurer l’intégrité de vos données, d’optimiser la sensibilité de votre dosage et de prolonger la durée de vie de votre équipement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom de l’article Diméthylformamide (DMF)
Quantité 50 ml
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Forme Liquide
Type de réactif Solvant (pur)
Gamme de produits Pierce
À utiliser avec HPLC, spectrométrie de masse
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethylformamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethylformamide