Learn More
Thermo Scientific™ Powdered DMEM Medium for SILAC
Code produit 12172410 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
135 g
Conditionnement:
135g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12172410 135 g 135g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12172410 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88425
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Analysez l’expression des protéines par spectrométrie de masse à l’aide de ces milieux ou additifs pour un marquage isotopique stable avec des acides aminés en culture cellulaire (SILAC).
Ces milieux de culture cellulaire et composants sériques Pierce Thermo Scientific sont optimisés pour une utilisation avec un marquage isotopique stable avec des acides aminés en culture cellulaire (SILAC) pour analyser l’expression des protéines par spectrométrie de masse (MS).
Le SILAC est une méthode puissante permettant d’identifier et de quantifier les changements différentiels relatifs dans les échantillons de protéines complexes. Cette approche implique l’intégration métabolique in vivo d’acides aminés lourds marqués 13C ou 15N dans les protéines, suivie de la spectrométrie de masse (MS) pour l’identification, la caractérisation et la quantification accélérées et complètes des protéines.
Points clés :
  • Flexible : le milieu liquide présentant une insuffisance en L-lysine et en L-arginine et le milieu en poudre présentant une insuffisance en L-leucine, en L-lysine et en L-arginine permettent une couverture protéomique plus complète par le biais de plusieurs marquages isotopiques des acides aminés
  • Compatible : les milieux DMEM, MEM, RPMI-1640, IMDM, F12 de Ham et 5A de McCoy et le SVF dialysé sont utilisés pour la mise en culture d’une variété de lignées cellulaires, notamment HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH 3T3, K562 et Jurkat
  • Milieu spécialisé optimisé : les milieux DMEM d’expansion et à faible osmolarité sont spécifiquement conçus et qualifiés pour la propagation de cellules souches embryonnaires de souris et le profilage d’expression de protéines SILAC par spectrométrie de masse
  • Qualité supérieure : le SVF dialysé analysé pour les cellules souches a été testé pour s’assurer qu’il ne favorise pas la différenciation des cellules souches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Milieu DMEM exempt de L-leucine, L-lysine et L-arginine
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Milieux de culture
Contenu et stockage 135 g de milieu en poudre pour obtenir 10 l de milieu.
Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C).
Conditions d’expédition Glace
Matériau de départ Cellules
Type de produit final Protéine
Étape du flux de travail Marquage des protéines
Quantité 135 g
Forme Poudre