Learn More
Thermo Scientific™ Coloration à l’argent Pierce™ pour la spectrométrie de masse
Code produit 10404005 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10404005 1 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10404005 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24600
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Colorez de façon réversible des protéines dans des gels de polyacrylamide afin d’identifier les bandes à retirer, puis décolorez les morceaux de gel pour une analyse par spectrométrie de masse.
Le kit de coloration à l’argent Thermo Scientific™ Pierce pour spectrométrie de masse est un kit complet pour la coloration rapide et ultra-sensible à l’argent des protéines dans les gels de polyacrylamide et la décoloration efficace des morceaux de gel excisés pour l’analyse par spectrométrie de masse.
Ce kit de coloration à l’argent pour la spectrométrie de masse (MS) regroupe les composants du kit de coloration à l’argent Pierce haute performance avec des réactifs optimisés pour dépiler les taches pour une digestion tryptique dans le gel ultérieure afin de récupérer les fragments de peptides pour l’analyse protéomique. Le produit et le protocole MS qui en résultent offrent une sensibilité exceptionnelle et maintiennent des conditions favorables pour la récupération et l’identification à haut rendement (couverture de séquences) des protéines par spectrométrie de masse. La coloration à l’argent des gels 2D est maintenant une étape intermédiaire importante dans un ensemble de procédures qui mène finalement à l’identification de protéines spécifiques dans le protéome par des méthodes d’empreintes de masse. Le protocole de coloration à l’argent Pierce offre des performances de coloration, une flexibilité, une fiabilité et une robustesse optimales pour les applications telles que MALDI-MS.
Points clés :
  • Coloration sensible et rapide : la coloration à l’argent à faible fond et facile à utiliser offre une sensibilité au sous-nanogramme, détectant les protéines à moins de 0,25 ng par point en 30 minutes après la fixation
  • Protocole de coloration flexible : fixe le gel pendant 15 à 30 minutes ou pendant 24 heures sans aucun effet sur les performances de coloration ; coloration pendant 1 à 30 minutes (généralement 2 à 3 minutes)
  • Robuste : coloration efficace à l’argent pour des protéines basiques difficiles à colorer, telles que le lysozyme (pI 10) et le chymotrypsinogène A (pI 9,2), détectables à 0,2 ng et 0,5 ng, respectivement
  • Préparation simple et sans problème de la coloration : les point colorés dans des morceaux de gel excisés sont facilement décolorés et prêts pour la digestion triptyque en une heure
  • Compatible MS : les réactifs et le protocole compatibles MS sont optimisés pour offrir d’excellentes performances en spectrométrie de masse suite à l’extraction de peptides à partir de gels 1D ou 2D colorés (SDS-PAGE)
  • Kit complet : contient tous les réactifs nécessaires à la coloration et à la décoloration avant la protéolyse sur gel et la récupération des peptides pour analyse par spectrométrie de masse
  • Pratique : les composants du kit sont stables à température ambiante ; permettent d’économiser de l’espace précieux dans le réfrigérateur et éliminent le besoin d’équilibrer les réactifs avant utilisation
Comprend :
Solutions de sensibilisateurs, de colorants, de révélateurs et d’exhausteurs pour gels de coloration à l’argent ; solutions de réactifs A et B pour la décoloration de morceaux de gel excisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenus du kit :
• Agent sensibilisant pour coloration argentée, 2 ml
• Séquence activatrice de coloration argentée, 25 ml
• Développeur pour coloration argentée, 500 ml
• Coloration argentée, 500 ml
• Réactif A de décoloration argentée, 4 ml
• Réactif B de décoloration argentée, 14 ml
Stockage : Lors de la réception, conserver à température ambiante.
Emplacement de détection Détection sur gel
Méthode de détection Colorimétrique
Marqueur ou colorant Argent
Quantité 1 l
Molécule cible Protéine
Gamme de produits Pierce
Type de produit Coloration à l’argent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Silver Stain for Mass Spectrometry
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, silvernitrate