Learn More
Thermo Scientific™ SMPH (Succinimidyl 6-((beta-maleimidopropionamido)hexanoate))
Code produit. 10096573 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Code produit. 10096573
Marque: Thermo Scientific™ 22363
Réticulez les amines aux sulfhydryles à l’aide de cet agent de réticulation hydrosoluble long composé de groupes NHS-ester et maléimide aux extrémités d’un bras espaceur aliphatique à 12 atomes (14,2 A).
Le SMPH Thermo Scientific™ Pierce est un agent de réticulation amine-sulfhydryle qui contient des groupes réactifs ester NHS et maléimide aux extrémités opposées d’un bras espaceur long (14,2 Ås).
Points clés :
  • Le NHS-ester réagit avec une amine primaire pour former une liaison amide stable
  • Le maléimide réagit avec un sulfhydryle formant une liaison thioéther stable
  • Espaceur plus hydrophile que BMPS, GMBS, EMCS ou SMPB
  • Groupes réactifs : Ester NHS et maléimide
  • Réactif vers : groupes amino et sulfhydryle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Non
Description SMPH
Poids moléculaire 379,36
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 14,2 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Maléimide, ester NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Pleine
Quantité 50 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • SMPH (Succinimidyl 6-((beta-maleimidopropionamido)hexanoate))
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: SMPH: Succinimidyl-6- (Beta-Maleimidopropionamido) Hexanoate