Learn More
Thermo Scientific™ SMPT (4-succinimidyloxycarbonyl-alpha-methyl-α(2-pyridyldithio)toluene)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le SMPT Pierce Thermo Scientific™ est un réticulateur à chaîne longue pour la conjugaison amine-à-sulfhydryle via des groupes réactifs d’esters de NHS et de pyridyldithiols qui forment des liaisons disulfure fortes (encombrées) mais clivables (réductibles) avec les cystéines sulfhydryles.
Points clés :
- Contient une liaison disulfure entravée ; forme des immunotoxines stables
- In vitro, un conjugué SMPT était aussi efficace que les conjugués formés avec le SPDP et l’iminothiolane-2
- Groupes réactifs : Ester NHS et pyridyldisulfure
- Réactif vers : groupes amino et sulfhydryle
Spécification
Spécification
| Réactivité chimique | Amine-Sulfhydryle |
| Cleavable | Par Thiols |
| Description | SMPT |
| Poids moléculaire | 388,46 |
| Pégylé | Non |
| Longueur du bras espaceur | 11,2 Å |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C. |
| Perméabilité cellulaire | Oui |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Pierce |
| Afficher plus |